Wichtige Dokumente
ABT61
Sigma-Aldrich
Anti-INF2-Antikörper
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonym(e):
Inverted formin-2, HBEBP2-binding protein C
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Aufgereinigt durch
affinity chromatography
Speziesreaktivität
rat, human
Methode(n)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... INF2(64423)
Allgemeine Beschreibung
INF2 (invertiertes Formin 2) ist ein Mausformin, das über den C-Terminus der Formin-Homologie-2-Domäne mit Aktin interagiert. Das WASP-Homologie-2-Motiv aktiviert eine weitere Region, die Aktin-Monomere zuweist. INF2 verfügt über die einzigartige Fähigkeit, die Polymerisation und Depolymerisation von Aktinfilamenten zu beschleunigen. Es wurde nachgewiesen, dass Mutationen in der N-terminalen Diaphanous-inhibitorischen Domäne von INF2 eine Hauptursache der familiären fokalen segmentalen Glomerulosklerose sind.
Spezifität
Andere Homologien: Maus (68 % Sequenzhomologie).
Immunogen
KLH-konjugiertes lineares Peptid, das humanem INF2 entspricht.
Anwendung
Der Anti-INF2-Antikörper ist ein Antikörper gegen INF2 für die Verwendung in WB und IH(P).
Forschungskategorie
Zellstruktur
Forschungsunterkategorie
Zytoskelettale Signalübertragung
Immunhistochemische Analyse: Mit einer 1:500-Verdünnung einer repräsentativen Charge dieses Antikörpers wurde INF2 im Magenkrebsgewebe nachgewiesen.
Qualität
Beurteilt mittels Western Blot in HeLa-Zelllysat.
Western-Blot-Analyse: Mit 0,05 µg/ml dieses Antikörpers wurde INF2 in 10 µg HeLa-Zelllysat nachgewiesen.
Zielbeschreibung
~155 kDa gemessen.
INF2 migriert in WB nachweislich als Band mit ~155 kDa (Madrid, R., et al. (2010). Dev Cell. 18(5):814–827).
UniProt beschreibt 3 Isoformen, die mittels alternativen Spleißens mit MWs von ~135, ~134 und ~25 kDa erzeugt werden.
Physikalische Form
Affinitätsgereinigt
Aufgereinigter polyklonaler Kaninchenantikörper in Puffer mit 0,1 mol/l Tris-Glycin (pH-Wert 7,4), 150 mmol/l NaCl und 0,05 % Natriumazid.
Lagerung und Haltbarkeit
Bei 2–8 °C 1 Jahr ab Empfangsdatum haltbar.
Hinweis zur Analyse
Kontrolle
HeLa-Zelllysat
Sonstige Hinweise
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Katherine Young Bezold Lamm et al.
eLife, 7 (2018-01-09)
Healthy pregnancy depends on proper placentation-including proliferation, differentiation, and invasion of trophoblast cells-which, if impaired, causes placental ischemia resulting in intrauterine growth restriction and preeclampsia. Mechanisms regulating trophoblast invasion, however, are unknown. We report that reduction of Inverted formin 2
Barbara Calabrese et al.
Nature communications, 13(1), 6037-6037 (2022-10-14)
During early ischemic brain injury, glutamate receptor hyperactivation mediates neuronal death via osmotic cell swelling. Here we show that ischemia and excess NMDA receptor activation cause actin to rapidly and extensively reorganize within the somatodendritic compartment. Normally, F-actin is concentrated