ABN51
Anti-NeuN Antibody
rabbit polyclonal
Synonym(e):
RNA binding protein fox-1 homolog 3, Fox-1 homolog C, Hexaribonucleotide-binding protein 3, Neuronal nuclei antigen, NeuN antigen
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
Anti-Fox-3-Antikörper, from rabbit, purified by affinity chromatography
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Aufgereinigt durch
affinity chromatography
Speziesreaktivität
mouse, human, rat
Methode(n)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... RBFOX3(146713)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Neurowissenschaft
Entwicklungsneurologie
Immunhistochemische Analyse: Mit einer repräsentativen Charge in einer Verdünnung von 1:1.000 wurde Fox-3 in der Großhirnrinde und im Hippocampus von Mäusen sowie in menschlichem Cerebellum-Gewebe nachgewiesen.
Immunzytochemische Analyse: Mit einer repräsentativen Charge in einer Verdünnung von 1:100 wurde Fox-3 in E18-Kortexzellen der Ratte nachgewiesen.
Qualität
Western-Blot-Analyse: Mit 0,5 µg/ml dieses Antikörpers wurde Fox-3 in 10 µg E16-Hirngewebelysat der Maus nachgewiesen.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Hinweis zur Analyse
E16-Hirngewebelysat der Maus
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Empfehlung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable