Wichtige Dokumente
ABN200
Sigma-Aldrich
Anti-C-X-C-Chemokinrezeptor Typ 5(CXCR5)-Antikörper
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonym(e):
C-X-C chemokine receptor type 5, CXC-R5, CXCR-5, Burkitt lymphoma receptor 1, Monocyte-derived receptor 15, MDR-15, CD185
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Aufgereinigt durch
affinity chromatography
Speziesreaktivität
mouse, human
Methode(n)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... CXCR5(643)
Allgemeine Beschreibung
C-X-C-Chemokinrezeptor Typ 5 (CXCR5, Burkitt-Lymphom-Rezeptor 1, Monocyte-derived receptor 15) ist ein G-Protein-gekoppelter Zytokinrezeptor, der selektiv an den CXCL13(B-Lymphozyt-Lockstoff)-Liganden bindet und die Entwicklung und Funktion des Immunsystems vermittelt. Er wird in reifen B-Zellen exprimiert, erleichtert die Migration von B-Zellen in Follikeln der weißen Milzpulpa und ermöglicht die Ablagerung von Antigen auf follikulären dendritischen Zellen. Er ist auch an der Entwicklung von Lymphknoten und Peyer-Plaques beteiligt. Frühere Studien beschrieben, dass die Expression von CXCR5 bei rheumatoider Arthritis ansteigt.
Spezifität
Dieser Antikörper erkennt die zytoplasmatische Domäne von C-X-C-Chemokinrezeptor Typ 5 (CXCR5).
Immunogen
Epitop: Zytoplasmatische Domäne.
KLH-konjugiertes lineares Peptid, das der zytoplasmatischen Domäne von humanem C-X-C-Chemokinrezeptor Typ 5 (CXCR5) entspricht.
Anwendung
Der Anti-C-X-C-Chemokinrezeptor Typ 5 (CXCR5)-Antikörper ist ein Antikörper gegen C-X-C-Chemokinrezeptor Typ 5 (CXCR5) zur Verwendung in Western Blot und IHC(P).
Forschungskategorie
Neurowissenschaft
Forschungsunterkategorie
Entwicklungsneurologie
Immunhistochemische Analyse: Eine 1:1.000-Verdünnung einer repräsentativen Charge wies C-X-C-Chemokinrezeptor Typ 5 (CXCR5) in Frontalkortexneuronen und Milzlymphozyten der Maus nach.
Qualität
Mittels Western Blot in SH-SY5Y-Zelllysat beurteilt.
Western-Blot-Analyse: 0,1 µg/ml dieses Antikörpers wies C-X-C-Chemokinrezeptor Typ 5 (CXCR5) in 10 µg SH-SY5Y-Zelllysat nach.
Zielbeschreibung
~51/38 kDa gemessen. UniProt beschreibt 2 Isoformen mit ~42 und ~37 kDa, die durch alternatives Spleißen erzeugt werden. Die berechnete Molekülmasse dieses Proteins beträgt 42 kDa, kann aber aufgrund der starken Glykosylierung bei ~51 kDa gemessen werden.
Physikalische Form
Affinitätsgereinigt
Aufgereinigter polyklonaler Kaninchenantikörper in Puffer mit 0,1 mol/l Tris-Glycin (pH-Wert 7,4), 150 mmol/l NaCl mit 0,05 % Natriumazid.
Lagerung und Haltbarkeit
Bei 2–8 °C ab Empfangsdatum 1 Jahr haltbar.
Hinweis zur Analyse
Kontrolle
SH-SY5Y-Zelllysat
Sonstige Hinweise
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Hanyun Zhang et al.
Cancer research, 83(9), 1410-1425 (2023-03-01)
Beyond tertiary lymphoid structures, a significant number of immune-rich areas without germinal center-like structures are observed in non-small cell lung cancer. Here, we integrated transcriptomic data and digital pathology images to study the prognostic implications, spatial locations, and constitution of