Wichtige Dokumente
Y0001654
Zidovudin Unreinheit D
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
Triphenylmethanol, Triphenylcarbinol, Trityl-alkohol
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
zidovudine
Hersteller/Markenname
EDQM
bp
360 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
160-163 °C (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
OC(c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C19H16O/c20-19(16-10-4-1-5-11-16,17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18/h1-15,20H
InChIKey
LZTRCELOJRDYMQ-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)