Wichtige Dokumente
ABN1681
Sigma-Aldrich
Anti-phospho-PANX1 (Tyr198)
from rabbit
Synonym(e):
Pannexin-1
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Speziesreaktivität
human
Speziesreaktivität (Voraussage durch Homologie)
rat (based on 100% sequence homology), mouse (based on 100% sequence homology)
Methode(n)
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
ambient
Posttranslationale Modifikation Target
phosphorylation (pTyr198)
Angaben zum Gen
human ... PANX1(24145)
Allgemeine Beschreibung
Pannexin-1 (UniProt: Q9JIP4) wird vom Panx1-Gen (Gen-ID: 55991) in Mausspezies kodiert. Pannexin-1 ist ein Multipass-Membranprotein der Pannexin-Familie, das als spannungsgesteuerter Kanal mit hoher Leitfähigkeit fungiert. Es wird weit exprimiert, u. a. in Knorpel, Haut, Milz, Herz und Gehirn. Im Nervensystem wurden Panx1-Transkripte im Cerebellum, Kortex, in der Linse, Retina, in Pyramidenzellen und Interneuronen des Neokortex und Hippocampus nachgewiesen. In Genomen von Mäusen und Menschen wurden drei Gene der Pannexin-Familie (PANX1-3) identifiziert. Pannexine weisen ähnliche Strukturen und Funktionen auf und spielen eine wichtige Rolle bei mehreren physiologischen Prozessen, darunter ATP-Freisetzung, Ca2+-Homöostase und Freisetzung synaptischer Nerotransmitter. Zudem können Pannexine vermischte Kanäle bilden, wobei die Vermischung zwischen Pannexin 1 und 2 wesentlich deutlicher ist. Der Grad der Vermischung wird durch den Grad der N-Glykosylierung bestimmt. Die posttranslationale N-Glykosylierung spielt eine Rolle bei Zielen an der Zelloberfläche. Pannexin-1 kann auch eine S-Nitrosylierung durchlaufen, die zur Hemmung von Kanalströmen und ATP-Freisetzung führen kann. Der Pannexin-1-Kanal kann ATP nachweislich in Reaktion auf die Aktivierung durch TNF-alpha freisetzen, wofür die Aktivierung von TNF-Rezeptoren vom Typ 1 und von nachgeschalteten Signalwegen durch Kinasen der Src-Familie (SFK) erforderlich ist. Tryosin 198 ist in der intrazellulären Schleifenregion von Pannexin-1 hoch konserviert und wird als SFK-Phosphorylierungsstelle angesehen. Pannexin-1 wird mit der Propagation von Calciumwellen, der Regulierung des Gefäßtonus, der Funktion der Geschmacksnerven und der Tumorsuppression in Gliomen in Verbindung gebracht. Die Öffnung des Pannexin-1-Kanals kann zum Zelltod und zu Anfällen unter ischämischen oder epileptischen Bedingungen beitragen. (Literatur: Penuela, S et al. (2013). Biochim. Biophys. Acta 1828(11); 15–22).
Spezifität
Dieser polyklonale Antikörper dient zum spezifischen Nachweis von an Tyrosin 198 phosphoryliertem Pannexin-1 in mit Pannexin 1 der Maus transfizierten HEK293-Zellen.
Immunogen
Ein lineares Peptid, das den Phospho-Tyr198 von Pannexin-1 der Maus umliegenden 12 Aminosäuren entspricht.
Epitop: zytoplasmische Domäne
Anwendung
Anti-Phospho-PANX1 (Tyr198), Best.-Nr. ABN1681, ist ein hochspezifischer polyklonaler Kaninchenantikörper, der auf Pannexin 1 gerichtet ist und in der Immunfluoreszenz und in Western Blots getestet wurde.
Forschungskategorie
Neurowissenschaft
Western-Blot-Analyse: Mit einer repräsentativen Charge wurde Phospho-PANX1 (Tyr198) in mit Epitop-markiertem Panx1 transfizierten koronaren Glattmuskelzellen des Menschen sowie rekombinantes humanes Pannexin1 und (aktive) humane Src-Tyrosin-Kinase nachgewiesen. (mit freundlicher Genehmigung von Isakson Lab, University of Virginia, Charlottesville, VA).
Immunfluoreszenz-Analyse: Mit einer repräsentativen Charge wurde Phospho-PANX1 (Tyr198) in Querschnitten der isolierten mesenterialen Venole von Mäusen nachgewiesen (Lohman, A.W., et. al. (2015). Nat. Commun. 6:7965).
Western-Blot-Analyse: Mit einer repräsentativen Charge wurde Phospho-PANX1 (Tyr198) in mit TNF-a stimulierten HUVEC-Zellen nachgewiesen (Lohman, A.W., et. al. (2015). Nat Commun. 6:7965).
Qualität
Beurteilt mittels Western Blot in transfiziertem HEK293-Zelllysat.
Western-Blot-Analyse: Mit einer Verdünnung dieses Antikörpers im Verhältnis 1:500 wurde Phospho-PANX1 (Tyr198) in 10 µg Lysat aus mit Pannexin-1 der Maus transfizierten HEK293-Zellen nachgewiesen.
Zielbeschreibung
~ 58 kDa gemessen; 48,17 kDa berechnet. Nicht charakterisierte Banden können in manchen Lysaten beobachtet werden.
Physikalische Form
Affinitätsgereinigt
Aufgereinigter polyklonaler Kaninchenantikörper in Puffer mit 0,1 M Tris-Glycin (pH-Wert 8,0), 0,1 % BSA ohne Azid.
Format: Aufgereinigt
Lagerung und Haltbarkeit
Bei 2–8 °C ab Empfangsdatum 1 Jahr haltbar.
Sonstige Hinweise
Konzentration: Die Konzentration entnehmen Sie bitte dem chargenspezifischen Datenblatt.
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Zheng Ruan et al.
eLife, 13 (2024-05-23)
Protein phosphorylation is one of the major molecular mechanisms regulating protein activity and function throughout the cell. Pannexin 1 (PANX1) is a large-pore channel permeable to ATP and other cellular metabolites. Its tyrosine phosphorylation and subsequent activation have been found
Lisa Maria Metz et al.
International journal of molecular sciences, 23(9) (2022-05-15)
Pannexin-1 (PANX1) is a transmembrane protein that forms ion channels as hexamers on the plasma membrane. Electrophysiological studies prove that PANX1 has a high conductance for adenosine triphosphate (ATP), which plays an important role as a signal molecule in platelet
The NMDA receptor regulates integrin activation, ATP release and arterial thrombosis through store-operated Ca2+ entry in platelets.
Reusswig, et al.
Frontiers in cardiovascular medicine, 10, 1171831-1171831 (2023)
Leon J DeLalio et al.
The Journal of biological chemistry, 294(17), 6940-6956 (2019-03-01)
Pannexin 1 (PANX1)-mediated ATP release in vascular smooth muscle coordinates α1-adrenergic receptor (α1-AR) vasoconstriction and blood pressure homeostasis. We recently identified amino acids 198-200 (YLK) on the PANX1 intracellular loop that are critical for α1-AR-mediated vasoconstriction and PANX1 channel function.
Tomasz Janczi et al.
Cells, 10(10) (2021-10-24)
Mechanotransduction is elicited in cells upon the perception of physical forces transmitted via the extracellular matrix in their surroundings and results in signaling events that impact cellular functions. This physiological process is a prerequisite for maintaining the integrity of diarthrodial