ABF219
Anti-SARM Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonym(e):
Sterile alpha and TIR motif-containing protein 1, Sterile alpha and Armadillo repeat protein, Sterile alpha motif domain-containing protein 2, SAM domain-containing protein 2, Tir-1 homolog
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Aufgereinigt durch
affinity chromatography
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... SARM1(23098)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Entzündung & Immunologie
Immunoglobuline & Immunologie
Immunofluorescence Analysis: 2 µg/mL from a representative lot detected SARM in Daudi cells.
Qualität
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected SARM in 15 µg of Daudi cell lysate.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Hinweis zur Analyse
Daudi cell lysate
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable