Merck
Alle Fotos(3)
Wichtige Dokumente
07-1341
Sigma-Aldrich
Anti-PHLPP1-Antikörper
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonym(e):
PH domain and leucine rich repeat protein phosphatase, PH domain leucine-rich repeat protein phosphatase, Pleckstrin homology domain-containing family E protein 1, SCN circadian oscillatory protein, Suprachiasmatic nucleus circadian oscillatory protein
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Konjugat
conjugate
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
liquid
Aufgereinigt durch
affinity chromatography
Speziesreaktivität
rat, mouse, human
Methode(n)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Immunogene Sequenz
KLH-conjugated linear peptide corresponding to the C-terminus of PHLPP1.
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
2-8°C
Angaben zum Gen
human ... PHLPP1(23239)
Allgemeine Beschreibung
PHLPP1 ist die für die Dephosporylierung des Akt (Ser473)-Situs verantwortliche Proteinphosphatase. Akt (Ser473) ist der die TORC2 (mTOR) Phosphorylierung aktivierende Situs.
Spezifität
Dieser Antikörper erkennt die C-terminale Region von PHLPP1.
Immunogen
Epitop: C-Terminus
KLH-konjugiertes lineares Peptid, das dem C-Terminus von PHLPP1 entspricht.
Anwendung
Der Anti-PHLPP1-Antikörper erkennt die Konzentration an PHLPP1 und wurde für die Verwendung in WB und IC in Publikationen beschrieben und validiert.
Forschungs-Unterkategorie
PI3K-, Akt- & mTOR-Signalisierung
Forschungskategorie
Signalisierung
Qualität
Beurteilt mittels Western Blot an Gewebelysat des menschlichen Gehirns.
Western-Blot-Analyse: Eine 1:1.000 Verdünnung dieses Antikörpers wies PHLPP1 in menschlichem Hirngewebelysat nach.
Zielbeschreibung
134 kDa beobachteter Wert bei 110 kDa
Physikalische Form
Affinitätsgereinigt
Aufgereinigtes polyklonales Kaninchenserum in Puffer mit 0,1 mol/l Tris-Glycin, pH 7,4; 150 mM NaCl und 0,05 % Natriumazid.
Lagerung und Haltbarkeit
Bei 2–8 °C bis zu 1 Jahr ab Empfangsdatum haltbar.
Hinweis zur Analyse
Kontrolle
Gewebelysat aus menschlichem Hirngewebe
Sonstige Hinweise
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Saida Abdelli et al.
PloS one, 7(5), e35997-e35997 (2012-05-09)
We have recently shown that silencing of the brain/islet specific c-Jun N-terminal Kinase3 (JNK3) isoform enhances both basal and cytokine-induced beta-cell apoptosis, whereas silencing of JNK1 or JNK2 has opposite effects. While it is known that JNK1 or JNK2 may
Clara M Castillejo Becerra et al.
Journal of cellular biochemistry, 119(9), 7470-7478 (2018-05-19)
The protein phosphatase Phlpp1 is an essential enzyme for proper chondrocyte function. Altered Phlpp1 levels are associated with cancer and degenerative diseases such as osteoarthritis. While much is known about the post-transcriptional mechanisms controlling Phlpp1 levels, transcriptional regulation of the
Georgia Balsevich et al.
Nature communications, 8(1), 1725-1725 (2017-11-25)
The co-chaperone FKBP5 is a stress-responsive protein-regulating stress reactivity, and its genetic variants are associated with T2D related traits and other stress-related disorders. Here we show that FKBP51 plays a role in energy and glucose homeostasis. Fkbp5 knockout (51KO) mice
Changli Zhang et al.
JOR spine, 7(1), e1306-e1306 (2024-01-15)
Intervertebral disc (IVD) degeneration is associated with chronic back pain. We previously demonstrated that the phosphatase pleckstrin homology domain and leucine-rich repeat protein phosphatase (PHLPP) 1 was positively correlated with IVD degeneration and its deficiency decelerated IVD degeneration in both
Medha Sharma et al.
Cell communication and signaling : CCS, 20(1), 179-179 (2022-11-16)
The aim of the present study was to determine the role of individual PHLPP isoforms in insulin signaling and insulin resistance in neuronal cells. PHLPP isoforms were either silenced or overexpressed individually, and the effects were observed on individual Akt