Wichtige Dokumente
ABE265
Sigma-Aldrich
Anti-phospho HuR (Ser221)-Antikörper
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonym(e):
ELAV-like protein 1, Hu-antigen R, HuR
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Aufgereinigt durch
affinity chromatography
Speziesreaktivität
human
Speziesreaktivität (Voraussage durch Homologie)
porcine (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology), chicken (based on 100% sequence homology), Xenopus (based on 100% sequence homology), mouse (based on 100% sequence homology)
Methode(n)
inhibition assay: suitable (peptide)
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
phosphorylation (pSer221)
Angaben zum Gen
human ... ELAVL1(1994)
Allgemeine Beschreibung
HuR, auch bekannt als Hu-Antigen R, ELAV-ähnliches Protein 1, und kodiert durch die Gennamen ELAVL1 und HUR, ist ein Mitglied der RRM-ELAV-Familie. HuR ist ein RNA-bindendes Protein, das 3 RNA-bindende Domänen enthält. Es ist dafür bekannt, dass es AU-reiche Elemente der mRNA bindet. Es reguliert die Genexpression durch Destabilisierung ihrer mRNA. Jüngste Studien haben gezeigt, dass HuR bei bestimmten Krebsarten wie Brust- und Magenkrebs hochreguliert ist. HuR ist auch an der Differenzierung embryonaler Stammzellen (ESCs) beteiligt. HuR bindet bevorzugt mRNAs, die nicht durch N6-Methyladenosin (m6A) methyliert sind, stabilisiert sie und fördert so die Differenzierung von ESCs. Darüber hinaus hat sich gezeigt, dass HuR an Poly-U-Elemente und AU-reiche Elemente (AREs) in der 3′-UTR von Ziel-mRNAs bindet, ebenso wie an das AU-reiche Element in FOS- und IL3/Interleukin-3-mRNAs. Zu den Zielen von HuR’gehören cFos, IL-3 und BRCA1 mRNAs. HuR ist auch an der Regulierung der VEFG-A- und NFkB-Expression in bestimmten Zelltypen beteiligt. Die Aktivierung und Akkumulation von HuR ist auch mit vielen Energiesignalmolekülen wie dem PI3K/Akt-Signalweg und AMPK verbunden.
Immunogen
Epitop: Phosphoryliertes Ser221
KLH-konjugiertes lineares Peptid, das dem menschlichem Phospho-HuR (Ser221) entspricht.
Anwendung
Analyse der Peptidhemmung: Eine 1:200-Verdünnung aus einer repräsentativen Partie blockierte Phospho-HuR (Ser221) in HCT116-Zelllysat.
Anti-phospho HuR (Ser221) | ABE265 ist ein Antikörper gegen phospho HuR zur Verwendung in Western Blotting, Peptidinhibitionstest.
Forschungskategorie
Epigenetik & Zellkernfunktion
Forschungsunterkategorie
Kernrezeptoren
Qualität
Beurteilt mittels Western Blot in HCT116-Zelllysat.
Western-Blot-Analyse: Eine 1:200-Verdünnung dieses Antikörpers wies phospho HuR (Ser221) in 10 µg HCT116-Zelllysat nach.
Zielbeschreibung
~37 kDa beobachtet. In manchen Lysaten können uncharakterisierte Banden auftreten.
Physikalische Form
Affinitätsgereinigt
Aufgereinigter polyklonaler Kaninchen-Antikörper in Puffer mit 0,1 M Tris-Glycin (pH-Wert 7,4), 150 mM NaCl mit 0,05 % Natriumazid.
Lagerung und Haltbarkeit
Bei 2–8 °C ab Empfangsdatum 1 Jahr haltbar.
Sonstige Hinweise
Konzentration: Die Konzentration entnehmen Sie bitte dem chargenspezifischen Datenblatt.
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Katherine Rothamel et al.
Cell reports, 35(8), 109178-109178 (2021-05-27)
Upon pathogen detection, the innate immune system triggers signaling events leading to upregulation of pro-inflammatory and anti-microbial mRNA transcripts. RNA-binding proteins (RBPs) interact with these critical mRNAs and regulate their fates at the post-transcriptional level. One such RBP is ELAVL1.