ABE2621
Anti-CEP164
from rabbit
Synonym(e):
Centrosomal protein of 164 kDa
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
ambient
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... CEP164(22897)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Epigenetik & Zellkernfunktion
Western-Blot-Analyse: Eine repräsentative Charge wies CEP164 in Gesamtlysaten von HeLa-S3-, U2OS und 293T-Zellen sowie in 293T-Zellen nach, die myc-Cep164 überexprimieren (Graser, S., et. al. (2007). J Cell Biol. 179(2):321-30).
Qualität
Western-Blot-Analyse: Eine 1:500-Verdünnung dieses Antikörpers wies CEP164 in 10 µg U2OS-Zelllysat nach.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1