Merck
ABE198
Sigma-Aldrich
Anti-Sirt5-Antikörper
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonym(e):
NAD-dependent deacetylase sirtuin-5, SIR2-like protein 5
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Aufgereinigt durch
affinity chromatography
Speziesreaktivität
rat, human
Speziesreaktivität (Voraussage durch Homologie)
chimpanzee (based on 100% sequence homology), rhesus macaque (based on 100% sequence homology)
Methode(n)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... SIRT5(23408)
Allgemeine Beschreibung
Sirtuin (SIRT5) ist eine von Nikotinamid-Adenin-Dinukleotid-abhängige Deacetylase, die zur Familie der Silent-Information-Regulator-2-Proteine (Sir2) gehört und eine wichtige Rolle bei Alterung, Stoffwechsel und Krankheit spielt. SIRT5 wird in einer Vielzahl von Geweben exprimiert. Es wurden zwei verschiedene Isoformen beschrieben. Isoform 1 wird Berichten zufolge in den Mitochondrien und im Zytoplasma exprimiert, während Isoform 2 nur in den Mitochondrien lokalisiert zu sein scheint. SIRT5 wurde auch mit vielen Primaten-spezifischen Funktionen in Verbindung gebracht. Kürzlich wurde festgestellt, dass SIRT5 eine Rolle bei der Anpassung an Fasten, Kalorienrestriktion und proteinreiche Diäten spielt.
Immunogen
KLH-konjugiertes lineares Peptid, das dem menschlichen Sirt5 entspricht.
Anwendung
Immunhistochemische Analyse: Eine 1:500-Verdünnung einer repräsentativen Charge dieses Antikörpers wies Sirt5 in den Konvolut-Tubuli von normalem Rattennierengewebe nach.
Verwenden Sie den Anti-Sirt5-Antikörper (polyklonaler Kaninchen-Antikörper) validiert in Western Blotting, IHC zum Nachweis von Sirt5, auch bekannt als NAD-abhängige Deacetylase Sirtuin-5, SIR2-ähnliches Protein 5.
Qualität
Beurteilt mittels Western Blot in HeLa-Zelllysat.
Western-Blot-Analyse: 0,5 µg/ml dieses Antikörpers wies Sirt5 auf 10 µg HeLa-Zelllysat nach.
Zielbeschreibung
~34 kDa beobachtet. Es sind zwei Isoformen mit ~33 und ~34 kDa bekannt.
Sonstige Hinweise
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Mark T Duncan et al.
Experimental cell research, 344(1), 40-52 (2016-04-18)
Inhibition of histone deacetylases (HDACi) has emerged as a promising approach in the treatment of many types of cancer, including leukemias. Among the HDACs, Class III HDACs, also known as sirtuins (SIRTs), are unique in that their function is directly
Profiling deacetylase activities in cell lysates with peptide arrays and SAMDI mass spectrometry.
Kuo, HY; DeLuca, TA; Miller, WM; Mrksich, M
Analytical Chemistry null
Jarrod Flax et al.
Journal of Alzheimer's disease : JAD, 78(4), 1743-1753 (2020-12-09)
Alzheimer's disease (AD) features reductions in key bioenergetic fluxes and perturbed mitochondrial function. Cytoplasmic hybrids (cybrids) generated through the transfer of AD subject mitochondria to mtDNA-depleted SH-SY5Y neuroblastoma cells recapitulate some of these features in an in vitro setting. For
Elena Sidorova-Darmos et al.
Frontiers in aging neuroscience, 6, 333-333 (2015-01-08)
The sirtuins are NAD(+)-dependent protein deacetylases and/or ADP-ribosyltransferases that play roles in metabolic homeostasis, stress response and potentially aging. This enzyme family resides in different subcellular compartments, and acts on a number of different targets in the nucleus, cytoplasm and