Wichtige Dokumente
M8558
Monoclonal Anti-MDM2 antibody produced in mouse
~2 mg/mL, clone MD-219, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
MD-219, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen 90 kDa
Speziesreaktivität
mouse
Darf nicht reagieren mit
human
Konzentration
~2 mg/mL
Methode(n)
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
microarray: suitable
western blot: 0.5-2 μg/mL using whole extract of transfected 293T (human embryonal kidney) cells, expressing mouse MDM2
Isotyp
IgG1
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
mouse ... Mdm2(17246)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable