Merck
Alle Fotos(3)
Wichtige Dokumente
ABE1425
Sigma-Aldrich
Anti-COUP-TF1-Antikörper
serum, from rabbit
Synonym(e):
COUP transcription factor 1, COUP-TF1, COUP transcription factor I, COUP-TF I, Nuclear receptor subfamily 2 group F member 1, V-erbA-related protein 3, EAR-3, COUP-TF1
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
serum
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Speziesreaktivität
mouse, human, rat
Methode(n)
ChIP: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
mouse ... Nr2F1(13865)
rat ... Nr2F1(81808)
Allgemeine Beschreibung
Der COUP-Transkriptionsfaktor 1 (UniProt Q60632; auch bekannt als Avian erythroblastic leukemia viral oncogene homolog-like 3, COUP-TF1, COUP-TF I, COUP-Transkriptionsfaktor I, EAR-3, Mitglied 1 der Kernrezeptor-Unterfamilie 2 Gruppe F, V-erbA-verwandtes Protein 3) wird bei Mäusen durch das Nr2f1-Gen (auch bekannt als Erbal3, Tfcoup1) kodiert (Gen-ID: 13865). Die COUP-Transkriptionsfaktoren1&2 (COUP-TFI & COUP-TFII) sind zwei verwandte, verwaiste Kernrezeptoren, die während der Gehirnentwicklung wandernde Neuronen zu ihren Zielregionen leiten. COUP-TFI und COUP-TFII werden in unterschiedlichen und sich nicht überlappenden wandernden Zellen in spezifischen Bahnen im basalen Telencephalon von Mausembryonen in einem Stadium exprimiert, in dem die Interneuronenwanderung robust ist. Während COUP-TFI die dorsale und ventrale Migration im basalen Telencephalon zu steuern scheint, moduliert COUP-TFII spezifischer die tangentiale Migration in die intermediäre Zone des Kortex. Coup-TFII wurde auch als Aktivator der Prox1-Expression in Vorläuferzellen der venösen lymphatischen Endothelzellen (LEC) während früher Stadien der LEC-Spezifikation und -Differenzierung identifiziert.
Spezifität
Die Spezifität des Antiserums wurde durch Immunogenblockierung in der Immunhistochemie an Gefrierschnitten bestätigt (Tripodi, M., et al. (2004). Development. 131(24): 6119-6129).
Immunogen
Epitop: N-terminale Hälfte
GST-markiertes rekombinantes Protein, das der N-terminalen Hälfte von COUP-TF1 der Maus entspricht.
Anwendung
Anti-COUP-TF1-Antikörper ist ein Antikörper gegen COUP-TF1 zur Verwendung in Western Blotting, Immunhistochemie, Immunfluoreszenz und Chromatin-Immunpräzipitation (ChIP).
Forschungskategorie
Epigenetik & Zellkernfunktion
Forschungsunterkategorie
Kernrezeptoren
Immunhistochemische Analyse: Eine 1:250-Verdünnung aus einer repräsentativen Charge wies COUP-TFI in 20 µg Rattengroßhirnrinde, menschlichem Kleinhirn und menschlichem Dünndarmgewebe nach.
Immunfluoreszenz-Analyse: Eine 1:500-1000-Verdünnung einer repräsentativen Charge wies COUP-TF1-Immunreaktivität im sich entwickelnden Gehirn anhand von Paraformaldehyd-fixierten Kryoschnitten von Wildtyp-Mausembryonen E13.5 nach, jedoch nicht in Embryonen mit hirnregionenspezifischem COUP-TF1-Knockout, und zwar mittels Fluoreszenz-Immunhistochemie (mit freundlicher Genehmigung von Dr. Michele Studer, Institut de Biologie Valrose, Frankreich).
Analyse mittels Chromatin-Immunpräzipitation (ChIP): Eine repräsentative Charge wies die COUP-TF1-Besetzung an den konservierten Bindungsstellen entlang des Rnd2-Lokus anhand von Chromatinpräparaten aus den Neokortizes von E14.5-Mausembryonen nach (Alfano, C., et al. (2011). Development. 138(21): 4685-4697).
Western-Blot-Analyse: Eine repräsentative Charge wies einen höheren COUP-TF1-Spiegel in Netzhaut- und Netzhautpigmentepithel (RPE)-Extrakten von 24 Wochen alten Mäusen, die einer prolongierten Lichtexposition (24 Stunden/Tag) ausgesetzt waren, nach als bei Mäusen mit normaler Lichtexposition (12 Stunden/Tag). Lichtstress-induzierte COUP-TF1-Hochregulierung wurde auch in RPE, aber nicht in Netzhautextrakten von Ranbp2+/− -Mäusen beobachtet (Cho, K.I., et al. (2010). Dis. Model Mech. 3(9-10): 595-604).
Western-Blot-Analyse: Eine repräsentative Charge wies eine 64 kDa-Form von COUP-TF1 nach, die mit RNABP2 aus Netzhautextrakten von Mäusen co-immunpräzipitiert wurde (Cho, K.I., et al. (2010). Dis. Model Mech. 3(9-10): 595-604).
Analyse mittels Immunfluoreszenz: Eine repräsentative Charge wies ein Kortex-spezifischer COUP-TFI-Knockout im sich entwickelnden Gehirn von E11.5 COUP-TFIfl/flEmx1Cre-transgenen Mausembryonen durch fluoreszierende immunhistochemische Färbung von Paraformaldehyd-fixierten Kryoschnitten nach (Armentano, M., et al. (2007). Nat. Neurosci. 10(10): 1277-1286).
Analyse mittels Immunfluoreszenz: Eine repräsentative Charge wies COUP-TFI-Immunreaktivität in Paraformaldehyd-fixierten gefrorenen koronalen Schnitten von Wildtyp-E15.5-Mausembryonen nach, nicht aber von COUP-TFI-Knockout-Embryonen (Armentano, M., et al. (2006). Development. 133(21): 4151-4162).
Analyse mittels Immunfluoreszenz: Eine repräsentative Charge wies COUP-TF1-Immunreaktivität in Verbindung mit Calbindin-positiven GABAergen Interneuronen, aber nicht mit Reelin-positiven Cajal-Retzius-Zellen in der sich entwickelnden Hirnrinde durch duale Fluoreszenz-Immunhistochemie unter Verwendung von Kryoschnitten von E13.5 und E15.5 Mausembryonen nach (Tripodi, M., et al. (2004). Development. 131(24): 6119-6129).
Immunhistochemische Analyse: Eine repräsentative Charge wies ein anderes COUP-TF1-Expressionsmuster als das von COUP-TF2 im sich entwickelnden Telencephalon des Vorderhirns anhand von Kryoschnitten von E13.5-Mausembryonen nach (Tripodi, M., et al. (2004). Development. 131(24): 6119-6129).
Qualität
Beurteilt mittels Western Blot in Lysat von Mäusegehirngewebe.
Western-Blot-Analyse: Eine 1:500-Verdünnung dieses Antikörpers wies COUP-TFI in 20 µg Lysat von Mäusegehirngewebe nach.
Zielbeschreibung
~50–55 kDa beobachtet. In manchen Lysaten können uncharakterisierte Banden auftreten.
Physikalische Form
Nicht aufgereinigt
Polyklonaler Kaninchen-Antikörper in Serum mit 0,05 % Natriumazid.
Lagerung und Haltbarkeit
Bei -20 °C ab Empfangsdatum 1 Jahr haltbar.
Handhabungsempfehlungen: Das Fläschchen nach Empfang und vor dem Abnehmen der Kappe zentrifugieren und die Lösung vorsichtig mischen. In Mikrozentrifugenröhrchen aliquotieren und bei -20 °C aufbewahren. Wiederholte Einfrier-/Auftauzyklen sind zu vermeiden, da sie das IgG beschädigen und die Produktleistung beeinträchtigen können.
Sonstige Hinweise
Konzentration: Die Konzentration entnehmen Sie bitte dem chargenspezifischen Datenblatt.
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Daniel Rosebrock et al.
Nature cell biology, 24(6), 981-995 (2022-06-14)
Cerebral organoids exhibit broad regional heterogeneity accompanied by limited cortical cellular diversity despite the tremendous upsurge in derivation methods, suggesting inadequate patterning of early neural stem cells (NSCs). Here we show that a short and early Dual SMAD and WNT
Qi Xing et al.
Cell regeneration (London, England), 8(1), 1-8 (2019-06-18)
Retrograde monosynaptic tracing with EnvA-pseudotyped rabies virus has been employed to identify the afferent and efferent connectivity of transplanted human embryonic stem (hES) cell-derived neurons in animal models. Due to the protracted development of transplanted human neurons in host animals