Wichtige Dokumente
F3651
Fluoreszein-5(6)-isothiocyanat
≥90% purity (HPLC), powder
Synonym(e):
FITC
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
Fluoreszein-5(6)-isothiocyanat, ≥90% (HPLC)
Qualitätsniveau
Assay
≥90% (HPLC)
Form
powder
Methode(n)
titration: suitable
Farbe
yellow to orange
Löslichkeit
acetone: 1 mg/mL, clear, light yellow to yellow
Anwendung(en)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Oc1ccc2c(Oc3cc(O)ccc3C24OC(=O)c5cc(ccc45)N=C=S)c1
InChI
1S/C21H11NO5S/c23-12-2-5-16-18(8-12)26-19-9-13(24)3-6-17(19)21(16)15-4-1-11(22-10-28)7-14(15)20(25)27-21/h1-9,23-24H
InChIKey
MHMNJMPURVTYEJ-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)