Merck
Alle Fotos(3)
Wichtige Dokumente
AB9748-I
Sigma-Aldrich
Anti-14-3-3-Antikörper (pan)
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonym(e):
14-3-3 protein beta/alpha, KCIP-1, Protein 1054, Protein kinase C inhibitor protein 1, 14-3-3 protein epsilon, 14-3-3E, 14-3-3 protein eta, Protein AS1, 14-3-3 protein gamma, 14-3-3 protein theta, 14-3-3 protein T-cell, 14-3-3 protein tau, Protein HS1, 1
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Aufgereinigt durch
affinity chromatography
Speziesreaktivität
human
Speziesreaktivität (Voraussage durch Homologie)
porcine (based on 100% sequence homology), mouse (based on 100% sequence homology), Xenopus (based on 100% sequence homology), fish (based on 100% sequence homology), zebrafish (based on 100% sequence homology), rabbit (based on 100% sequence homology), chicken (based on 100% sequence homology), sheep (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology), rat (based on 100% sequence homology)
Methode(n)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
ambient
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Allgemeine Beschreibung
14-3-3-Protein beta/alpha (KCIP-1, Protein 1054, Proteinkinase-C-Inhibitorprotein 1), epsilon (14-3-3E), eta (Protein AS1), gamma (KCIP-1, Protein-Kinase-C-Inhibitorprotein 1), theta (14-3-3-Protein T-Zelle, 14-3-3-Protein Tau, Protein HS1) und zeta/delta (KCIP-1, Proteinkinase-C-Inhibitorprotein 1) werden beim Menschen durch die Gene YWHAB, YWHAE, YWHAH, YWHAG, YWHAQ, YWHAZ (Gen-ID 7529, 7531, 7533, 7532, 10971, 7534) kodiert. Säugetiere exprimieren sieben verschiedene 14-3-3-Isoformen (gamma, epsilon, beta, zeta, sigma, theta, tau), die mehrere Homo- und Heterodimere bilden, was 14-3-3 zu einem wichtigen multifunktionalen Regulatormolekül macht. 14-3-3-Isomere werden mit verschiedenen neurologischen Erkrankungen in Verbindung gebracht: So werden die Isoformen gamma, epsilon und beta in der Zerebrospinalflüssigkeit von Creutzfeldt-Jakob-Patienten exprimiert, nicht aber von Patienten, die an anderen neurologischen Erkrankungen wie der Alzheimer-Krankheit leiden. Der 14-3-3-pan-Antikörper gehört zu einer Gruppe von Antikörpern, die gegen 14-3-3-Isoformen entwickelt wurden und ihr Potenzial für die Verwendung als ELISA-basiertes Diagnoseinstrument unter Beweis gestellt haben. Diese Antikörper werden es der Forschung ermöglichen, die Rolle dieses Proteins bei wichtigen Zellprozessen und neurologischen Erkrankungen wie der Creutzfeldt-Jakob-, Alzheimer- und Parkinson-Krankheit zu untersuchen.
Spezifität
Dieser Antikörper zielt auf die N-terminalen Endsequenzen des 14-3-3-Proteins alpha/beta (YWHAB), gamma (YWHAG), zeta/delta (YWHAZ), epsilon (YWHAE), eta (YWHAH oder YWHA1) und theta (YWHAQ) ab.
Immunogen
Eine Mischung aus KLH-konjugierten linearen Peptiden, die den N-terminalen Endsequenzen des humanen 14-3-3-Proteins alpha/beta (YWHAB), gamma (YWHAG), zeta/delta (YWHAZ), epsilon (YWHAE), eta (YWHAH oder YWHA1) und theta (YWHAQ) entsprechen.
Anwendung
Anti-14-3-3-pan, Best.-Nr. AB9748-I, ist ein hochspezifischer polyklonaler Kaninchen-Antikörper, der auf das 14-3-3-Protein gerichtet ist und in Immunhistochemie (Paraffin), Immunpräzipitation und Western Blot getestet wurde.
Forschungskategorie
Neurowissenschaft
Immunhistochemische Analyse: Mit einer repräsentativen Charge in einer Verdünnung von 1:5000 wurde 14-3-3-Immunreaktivität in Schnitten aus humanem Prostatakrebs-, Großhirnrinden- und Mandelgewebe nachgewiesen.
Analyse mittels Immunpräzipitation: 5 µg einer repräsentativen Charge immunpräzipitierte 14-3-3 aus 500 µg A431-Zelllysat.
Qualität
Beurteilt mittels Western Blot in A431-Zelllysat.
Western-Blot-Analyse: Mit 0,2 µg/ml dieses Antikörpers wurde 14-3-3 in 10 µg A431-Zelllysat nachgewiesen.
Zielbeschreibung
~ 28 kDa beobachtet. 28,08/27,85 kDa (menschliche Isoform lang/kurz; YWHAB), 27,75 kDa (menschliches YWHAZ), 29,17 kDa (menschliches YWHAE), 28,22 kDa (menschliches YWHAH oder YWHA1), 28,30 kDa (menschliches YWHAG), 27,76 kDa (menschliches YWHAQ) berechnet. In einigen Lysat(en) können uncharakterisierte Banden beobachtet werden.
Verlinkung
Ersetzt: AB9748
Physikalische Form
Affinitätsgereinigt.
Aufgereinigter polyklonaler Kaninchen-Antikörper in Puffer mit 0,1 mol/l Tris-Glycin (pH-Wert 7,4), 150 mmol/l NaCl mit 0,05 % Natriumazid.
Lagerung und Haltbarkeit
Bei 2–8 °C 1 Jahr ab Empfangsdatum haltbar.
Sonstige Hinweise
Konzentration: Die Konzentration entnehmen Sie bitte dem chargenspezifischen Datenblatt.
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich u. a. zur unautorisierten kommerziellen Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Empfehlung
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
M Kolonko-Adamska et al.
Frontiers in molecular biosciences, 10, 1215550-1215550 (2023-09-01)
Methoprene-tolerant (Met) and germ cell-expressed (Gce) proteins were shown to be juvenile hormone (JH) receptors of Drosophila melanogaster with partially redundant functions. We raised the question of where the functional differentiation of paralogs comes from. Therefore, we tested Met and
François Enchéry et al.
Communications biology, 4(1), 1292-1292 (2021-11-18)
Nipah virus (NiV) is a highly pathogenic emerging bat-borne Henipavirus that has caused numerous outbreaks with public health concerns. It is able to inhibit the host innate immune response. Since the NF-κB pathway plays a crucial role in the innate