Merck
AB9210
Sigma-Aldrich
Anti-Insulin-abbauendes-Enzym-Antikörper
serum, Chemicon®
Synonym(e):
IDE, Insulysin, Insulinase
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
serum
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Speziesreaktivität
rat
Verpackung
antibody small pack of 25 μL
Hersteller/Markenname
Chemicon®
Methode(n)
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
rat ... Ins1(24505)
Spezifität
Insulin-abbauendes Enzym (Insulin Degrading Enzyme, IDE). Es ist zu erwarten, dass der Antikörper aufgrund der Sequenzhomologie des Immunogens auch mit Proteinen von Mensch und Maus reagiert.
Immunogen
Synthetisches Peptid aus Ratten-IDE.
Anwendung
Der Anti-Insulin-abbauendes-Enzym-Antikörper ist ein Antikörper gegen das Insulin-abbauende Enzym zur Verwendung in WB.
Forschungskategorie
Neurowissenschaft
Forschungsunterkategorie
Neurodegenerative Erkrankungen
Western Blotting: 1:10.000–1:20.000. Der Antikörper erkennt ein Protein von ~ 110 kDa in Lebergewebelysat der Ratte.
Optimale Arbeitsverdünnungen müssen vom Endanwender bestimmt werden.
Qualität
Getestet
Physikalische Form
Kaninchenserum. Flüssig.
Lagerung und Haltbarkeit
Bei -20 °C in unverdünnten Aliquoten bis zu 6 Monate ab Empfangsdatum haltbar. Wiederholte Einfrier-/Auftauzyklen vermeiden.
Sonstige Hinweise
Die Konzentration entnehmen Sie dem chargenspezifischen Datenblatt.
Rechtliche Hinweise
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Carlos M González-Casimiro et al.
Cells, 10(9) (2021-09-29)
Insulin-degrading enzyme (IDE) is a highly conserved and ubiquitously expressed Zn2+-metallopeptidase that regulates hepatic insulin sensitivity, albeit its regulation in response to the fasting-to-postprandial transition is poorly understood. In this work, we studied the regulation of IDE mRNA and protein
Miriam Corraliza-Gómez et al.
Cells, 11(2) (2022-01-22)
The insulin-degrading enzyme (IDE) is a zinc-dependent metalloendopeptidase that belongs to the M16A metalloprotease family. IDE is markedly expressed in the brain, where it is particularly relevant due to its in vitro amyloid beta (Aβ)-degrading activity. The subcellular localization of
Altered Surface Expression of Insulin-Degrading Enzyme on Monocytes and Lymphocytes from COVID-19 Patients Both at Diagnosis and after Hospital Discharge.
Gonz?!lez-Casimiro, et al.
International Journal of Molecular Sciences, 23 (2022)
Yan-Xi Chen et al.
Nutrients, 13(12) (2021-12-29)
Declines in physiological functions are the predominant risk factors for age-related diseases, such as cancers and neurodegenerative diseases. Therefore, delaying the aging process is believed to be beneficial in preventing the onset of age-related diseases. Previous studies have demonstrated that
Beatriz Merino et al.
Metabolism: clinical and experimental, 113, 154352-154352 (2020-09-12)
The insulin-degrading enzyme (IDE) is a metalloendopeptidase with a high affinity for insulin. Human genetic polymorphisms in Ide have been linked to increased risk for T2DM. In mice, hepatic Ide ablation causes glucose intolerance and insulin resistance when mice are