Merck
AB5805
Sigma-Aldrich
Anti-Sox6-Antikörper
Chemicon®, from rabbit
Synonym(e):
Anti-Anti-HSSOX6, Anti-Anti-SOXD, Anti-Anti-TOLCAS
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Aufgereinigt durch
affinity chromatography
Speziesreaktivität
mouse, human
Hersteller/Markenname
Chemicon®
Methode(n)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... SOX6(55553)
Spezifität
Erkennt Sox6. Das Molekulargewicht des Proteins beträgt 89.700 Da.
Immunogen
Synthetisches Peptid, den Aminosäuren 349–364 von Sox6 entsprechend.
Anwendung
Der Anti-Sox6-Antikörper (polyklonaler Kaninchen-Antikörper) detektiert Sox6 und wird in WB und ICC nachweislich erfolgreich verwendet.
Forschungskategorie
Epigenetik & Zellkernfunktion
Forschungsunterkategorie
Transkriptionsfaktoren
Western Blotting: 1:200–1:1.000 mittels ECL.
Immunzytochemie: 1:200–1:1.000.
Optimale Arbeitsverdünnungen müssen vom Endanwender bestimmt werden.
Physikalische Form
Affinitätsgereinigtes Immunglobulin. Ausgefällter Antikörper in einer Lösung von 50 % ungesättigtem Ammoniumsulfat und PBS ohne Konservierungsmittel.
Lagerung und Haltbarkeit
Ungeöffnete Fläschchen sind bei -70 °C bis zu 6 Monate haltbar. Wiederholte Einfrier-/Auftauzyklen vermeiden.
HERSTELLUNG UND VERWENDUNG:
Zur Rekonstitution des Antikörpers das Antikörperfläschchen bei moderater Drehzahl (5.000 U/min) 5 Minuten zentrifugieren, um das ausgefällte Antikörperprodukt zu pelletisieren. Die Ammoniumsulfat-/PBS-Pufferlösung vorsichtig entfernen und verwerfen. Es ist nicht erforderlich, die Ammoniumsulfat-/PBS-Lösung bis zum letzten Rest zu entfernen: 10 μl verbleibende Ammoniumsulfatlösung beeinträchtigen nicht die Resuspension des Antikörpers. Das Proteinpellet nicht trocknen lassen, da dies die Reaktivität des Antikörpers schwerwiegend verringern kann.
Das Antikörperpellet in einem geeigneten biologischen Puffer wie PBS oder TBS (pH 7,3–7,5) auf eine endgültige Konzentration von 1,0 mg/ml resuspendieren. Um beispielsweise mit 50 μg ausgefälltem Antikörper eine Konzentration von 1,0 mg/ml zu erhalten, ist eine Puffermenge von 50 μl erforderlich.
Den flüssigen Puffer vorsichtig zum Pellet zugeben. NICHT VORTEXEN. Durch Umrühren mit einer breiten Pipettenspitze oder sanftes Antippen mit dem Finger mischen. Den ausgefällten Antikörper vor der Verwendung bei 4–25 °C 1 Stunde rehydrieren lassen. Es ist normal, dass kleine Partikel des ausgefällten Antikörpers nicht resuspendieren. Die Fläschchen werden überfüllt, um Verluste auszugleichen.
Die rehydrierten Antikörperlösungen können ohne signifikanten Aktivitätsverlust unverdünnt bei 2–8 °C für eine Dauer von 2 Monaten aufbewahrt werden. Bitte beachten: Die Lösung ist nicht steril, daher sollte Sorgfalt walten, wenn das Produkt bei 2–8 °C gelagert wird.
Für eine Lagerung bei -20 °C kann ein gleiches Volumen Glycerin zugegeben werden. Es wird jedoch empfohlen, Glycerin in ACS- oder höherer Qualität zu verwenden, da ein signifikanter Aktivitätsverlust auftreten kann, wenn kein hochwertiges Glycerin verwendet wird.
Für die langfristige Lagerung bei -70 °C wird empfohlen, die rehydrierte Antikörperlösung im Verhältnis 1:1 weiter zu verdünnen und hierfür eine 2%ige, mit dem Rehydrierungspuffer hergestellte BSA-Lösung (Fraktion V, beste verfügbare Qualität) zu verwenden. Die resultierende 1%-BSA/Antikörper-Lösung kann aliquotiert und gefroren bei -70 °C bis zu 6 Monate gelagert werden. Wiederholte Einfrier-/Auftauzyklen vermeiden.
Rechtliche Hinweise
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Prashant Kumar Jaiswal et al.
Scientific reports, 10(1), 7790-7790 (2020-05-10)
Snorc (Small NOvel Rich in Cartilage) has been identified as a chondrocyte-specific gene in the mouse. Yet little is known about the SNORC protein biochemical properties, and mechanistically how the gene is regulated transcriptionally in a tissue-specific manner. The goals
A phenotype-based forward genetic screen identifies Dnajb6 as a sick sinus syndrome gene.
Ding, et al.
eLife, 11 (2023)
Yijing Su et al.
Cell stem cell, 29(11), 1594-1610 (2022-11-05)
The molecular diversity of glia in the human hippocampus and their temporal dynamics over the lifespan remain largely unknown. Here, we performed single-nucleus RNA sequencing to generate a transcriptome atlas of the human hippocampus across the postnatal lifespan. Detailed analyses
Gun-Hoo Park et al.
Nature neuroscience, 23(11), 1352-1364 (2020-10-25)
The mechanisms by which prenatal immune activation increase the risk for neuropsychiatric disorders are unclear. Here, we generated developmental cortical interneurons (cINs)-which are known to be affected in schizophrenia (SCZ) when matured-from induced pluripotent stem cells (iPSCs) derived from healthy
Qian Zhu et al.
Neuron, 111(6), 807-823 (2023-01-11)
Previously, we demonstrated the efficacy of human pluripotent stem cell (hPSC)-derived GABAergic cortical interneuron (cIN) grafts in ameliorating seizures. However, a safe and reliable clinical translation requires a mechanistic understanding of graft function, as well as the assurance of long-term