Merck
AB5714
Sigma-Aldrich
Anti-Hey-1/HRT1-Antikörper
Chemicon®, from rabbit
Synonym(e):
Anti-BHLHb31, Anti-HERP2, Anti-HESR1, Anti-HRT-1, Anti-NERP2, Anti-OAF1, Anti-hHRT1
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
saturated ammonium sulfate (SAS) precipitated
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Aufgereinigt durch
affinity chromatography
Speziesreaktivität
human, mouse
Hersteller/Markenname
Chemicon®
Methode(n)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... HEY1(23462)
Spezifität
Erkennt Hey 1/HRT1, einen Transkriptionsfaktor der Helix-loop-helix-Klasse.
Immunogen
Synthetisches Peptid, den Aminosäuren 207–220 von menschlichem Hey 1/HRT1 entsprechend.
Anwendung
Dieser Anti-Hey 1/HRT1-Antikörper detektiert den Hey 1/HRT1-Gehalt und wurde zur Verwendung in WB und IH publiziert und validiert.
Forschungskategorie
Neurowissenschaft
Forschungsunterkategorie
Entwicklungsneurowissenschaft
Neuronen- & Gliamarker
Western Blotting: 1:200–1:1.000 mittels ECL.
Immunhistochemie: 1:200–1:1.000.
Optimale Arbeitsverdünnungen müssen vom Endanwender bestimmt werden.
Physikalische Form
Ausgefällter Antikörper in einer Lösung von 50 % ungesättigtem Ammoniumsulfat und PBS ohne Konservierungsmittel.
Lagerung und Haltbarkeit
Ungeöffnete Fläschchen sind bei -70 °C bis zu 6 Monate haltbar. Wiederholte Einfrier-/Auftauzyklen vermeiden.
Die rehydrierten Antikörperlösungen können ohne signifikanten Aktivitätsverlust unverdünnt bei 2–8 °C für eine Dauer von 2 Monaten aufbewahrt werden. Bitte beachten: Die Lösung ist nicht steril, daher sollte Sorgfalt walten, wenn das Produkt bei 2–8 °C gelagert wird.
Für eine Lagerung bei -20 °C kann ein gleiches Volumen Glycerin zugegeben werden. Es wird jedoch empfohlen, Glycerin in ACS- oder höherer Qualität zu verwenden, da ein signifikanter Aktivitätsverlust auftreten kann, wenn kein hochwertiges Glycerin verwendet wird.
Für das Einfrieren wird empfohlen, die rehydrierte Antikörperlösung im Verhältnis 1:1 weiter zu verdünnen und hierfür eine 2%ige, mit dem Rehydrierungspuffer hergestellte BSA-Lösung (Fraktion V, beste verfügbare Qualität) zu verwenden. Die resultierende 1%-BSA/Antikörper-Lösung kann aliquotiert und gefroren bei -70 °C bis zu 6 Monate gelagert werden. Wiederholte Einfrier-/Auftauzyklen vermeiden.
Rechtliche Hinweise
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Syamantak Majumder et al.
Cell reports, 17(10), 2532-2541 (2016-12-08)
The spatiotemporal localization and expression of Dll4 are critical for sprouting angiogenesis. However, the related mechanisms are poorly understood. Here, we show that G-protein-coupled receptor-kinase interacting protein-1 (GIT1) is a robust endogenous inhibitor of Dll4-Notch1 signaling that specifically controls stalk cell
Esther C Broner et al.
Frontiers in oncology, 11, 677051-677051 (2021-08-03)
Despite recent advancements, the 5 year survival of head and neck squamous cell carcinoma (HNSCC) hovers at 60%. DCLK1 has been shown to regulate epithelial-to-mesenchymal transition as well as serving as a cancer stem cell marker in colon, pancreatic and
Qiushi Lin et al.
Molecular cancer, 18(1), 156-156 (2019-11-07)
Aspartate β-hydroxylase (ASPH) is silent in normal adult tissues only to re-emerge during oncogenesis where its function is required for generation and maintenance of malignant phenotypes. Exosomes enable prooncogenic secretome delivering and trafficking for long-distance cell-to-cell communication. This study aims
Manila Hada et al.
Tumour biology : the journal of the International Society for Oncodevelopmental Biology and Medicine, 37(10), 13903-13914 (2016-08-05)
The first known function of Ku70 is as a DNA repair factor in the nucleus. Using neuronal neuroblastoma cells as a model, we have established that cytosolic Ku70 binds to the pro-apoptotic protein Bax in the cytosol and blocks Bax's
Deborah A Zygmunt et al.
Molecular and cellular biology, 37(10) (2017-03-08)
Sarcopenia, the loss of muscle mass and strength during normal aging, involves coordinate changes in skeletal myofibers and the cells that contact them, including satellite cells and motor neurons. Here we show that the protein O-fucosyltransferase 1 gene (Pofut1), which