AB5603A4
Anti-Sox2, Alexa Fluor™ 488 Conjugate Antibody
from rabbit, ALEXA FLUOR™ 488
Synonym(e):
Transcription factor SOX-2
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Konjugat
ALEXA FLUOR™ 488
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Speziesreaktivität
human
Speziesreaktivität (Voraussage durch Homologie)
mouse (based on 100% sequence homology)
Methode(n)
immunocytochemistry: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... SOX2(6657)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Neurowissenschaft
Transkriptionsfaktoren
Qualität
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution of this antibody detected Sox2 in undifferentiated ReNcell VM neural progenitor cells.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Hinweis zur Analyse
Undifferentiated ReNcell VM neural progenitor cells