Wichtige Dokumente
S9072
Anti-SOX2 Antibody
rabbit polyclonal
Synonym(e):
Anti-Sex-determining region Y-box 2
About This Item
Empfohlene Produkte
product name
Anti-SOX2 antibody produced in rabbit, ~1 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen 34-37 kDa
Speziesreaktivität
human, rat, mouse
Konzentration
~1 mg/mL
Methode(n)
flow cytometry: 1:200-1:500
immunohistochemistry: 1:100-1:200
western blot: 1:500-1:1,000
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... SOX2(6657)
mouse ... Sox2(20674)
rat ... Sox2(499593)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Immunohistochemistry (1 paper)
Western Blotting (1 paper)
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable