Merck
AB5535-AF555
Sigma-Aldrich
Anti-Sox9-Antikörper, Alexa Fluor 555-Konjugat
from rabbit, ALEXA FLUOR 555
Synonym(e):
Transcription factor SOX-9, Sox9
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Konjugat
ALEXA FLUOR 555
Antikörperform
affinity purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Speziesreaktivität
human, mouse, rat
Speziesreaktivität (Voraussage durch Homologie)
horse (based on 100% sequence homology), sheep (based on 100% sequence homology), feline (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology)
Methode(n)
immunocytochemistry: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... SOX9(6662)
Allgemeine Beschreibung
Transkriptionsfaktor SOX-9 (UniProt P48436, auch bekannt als geschlechtsbestimmendes Region-Y-Box-9-Protein, SRY-verwandtes HMG-Box-Gen 9) wird beim Menschen durch das SOX9-Gen (auch bekannt als CMD1, CMPD1, SRA1, Gen-ID 6662) codiert. Die Gene der Sox-Familie sind mit dem geschlechtsbestimmenden Gen SRY von Säugetieren verwandt. Diese Gene enthalten Sequenzen, die für die HMG-Box-Domäne codieren, welche die sequenzspezifische DNA-Bindung vermitteln. Sox-Gene codieren transkriptionale Regulatoren, die an der Entscheidung über den Differenzierungsweg einer Zelle während der Entwicklung und an der Kontrolle diverser Entwicklungsprozesse beteiligt sind. Die hochkomplexe Gruppe der Sox-Gene ist an mindestens 40 genomischen Loci konzentriert, und es wurden bislang mindestens 30 Sox-Gene identifiziert.
Immunogen
Epitop: C-Terminus
KLH-konjugiertes lineares Peptid, das dem C-Terminus vom menschlichen Sox9. entspricht.
Anwendung
Dieser an Alexa Fluor 555 konjugierte Anti-Sox9-Antikörper ist zur Verwendung in der Immunhistochemie für den Nachweis von Sox9 validiert.
Forschungskategorie
Epigenetik & Zellkernfunktion
Forschungsunterkategorie
Nukleare Rezeptoren
Immunzytochemische Analyse: Eine 1:100-Verdünnung einer repräsentativen Charge wies Sox9 in HepG2-Zellen nach.
Die unkonjugierte Version (Best.-Nr. AB5535) ist nachweislich auch für Western Blotting und immunhistochemische Anwendungen geeignet.
Qualität
Beurteilt mittels Immunzytochemie an HeLa-Zellen.
Immunzytochemische Analyse: Eine 1:100-Verdünnung dieses Antikörpers detektierte Sox9 in HeLa-Zellen.
Zielbeschreibung
55–65 kDa beobachtet
Physikalische Form
Affinitätsgereinigt
Aufgereinigter konjugierter Kaninchen-Antikörper in PBS mit 15 mg/ml BSA und 0,1 % Natriumazid.
Lagerung und Haltbarkeit
Bei 2–8 °C 1 Jahr ab Empfangsdatum haltbar.
Sonstige Hinweise
Konzentration: Die Konzentration entnehmen Sie bitte dem chargenspezifischen Datenblatt.
Rechtliche Hinweise
ALEXA FLUOR is a trademark of Life Technologies
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Xiaomei Xie et al.
FASEB journal : official publication of the Federation of American Societies for Experimental Biology, 37(5), e22918-e22918 (2023-04-12)
Sertoli cells are essential for testis development and normal spermatogenesis by providing support and nutrients. Pre-messenger RNA (pre-mRNA) processing is the basic mechanism required for gene expression, and members of the serine/arginine-rich protein (SR) family are key components of the