WH0006662M2
Anti-SOX9 Antibody
mouse monoclonal, 3C10
Synonym(e):
Anti-CMD1, Anti-CMPD1, Anti-SRA1, Anti-SRY (sex determining region Y)-box 9 (campomelic dysplasia, autosomal sex-reversal)
About This Item
Empfohlene Produkte
product name
Monoclonal Anti-SOX9 antibody produced in mouse, clone 3C10, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
3C10, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotyp
IgG2aκ
GenBank-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... SOX9(6662)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Sequence
EQLSPSHYSEQQQHSPQQIAYSPFNLPHYSPSYPPITRSQYDYTDHQNSSSYYSHAAGQGTGLYSTFTYMNPAQRPMYTPIADTSGVPSIPQTHSPQHWEQPVYTQLTRP
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Empfehlung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable