Wichtige Dokumente
AB3849-I
Sigma-Aldrich
Anti-phospho-SMAD2-Antikörper (Ser465/467)
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonym(e):
Mothers against decapentaplegic homolog 2, Ser465/467 phosphorylated, hMAD-2, Ser465/467 phosphorylated, hSMAD2, Ser465/467 phosphorylated, JV18-1, Ser465/467 phosphorylated, MAD homolog 2, Ser465/467 phosphorylated, Mad-related protein 2, Ser465/467 pho
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Aufgereinigt durch
affinity chromatography
Speziesreaktivität
human
Speziesreaktivität (Voraussage durch Homologie)
zebrafish (based on 100% sequence homology), Xenopus (based on 100% sequence homology), mouse (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology), chicken (based on 100% sequence homology), rat (based on 100% sequence homology)
Methode(n)
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
phosphorylation (pSer465/pSer467 )
Angaben zum Gen
human ... SMAD2(4087)
Allgemeine Beschreibung
Das „Mothers against decapentaplegic“-Homolog 2 (UniProt Q15796, auch bekannt als hMAD-2, hSMAD2, JV18-1, MAD-Homolog 2, Mad-verwandtes Protein 2, Mothers against DPP-Homolog 2, SMAD 2, Mitglied 2 der SMAD Familie, Smad2) wird beim Menschen durch das Gen SMAD2 (auch bekannt als MADH2, MADR2, Gen-ID 4087) codiert. SMAD2 ist ein Rezeptor-regulierter intrazellulärer Signalwandler und Transkriptionsmodulator, der durch den transformierenden Wachstumsfaktor TGF-beta und Aktivin-Typ-1-Rezeptorkinasen aktiviert wird. In Reaktion auf das Signal von TGF-beta wird SMAD2 durch seine Interaktion mit dem SARA-Protein (SMAD anchor for receptor activation) zum aktivierten TGF-beta-Rezeptor rekrutiert, wo es durch den TGF-beta-Rezeptor phosphoryliert wird. Die Phosphorylierung hat seine Dissoziation von SARA und seine Assoziation mit einem weiteren Familienmitglied (SMAD4) zur Folge. Der SMAD4-SMAD2-Komplex translociert dann in den Nukleus, wo er an Zielpromoter bindet und mit anderen Cofaktoren einen Transkriptionsrepressor-Komplex bildet. SMAD2 kann auch durch Aktivin-Typ-1-Rezeptorkinase phosphoryliert werden und so Aktivin-abhängige Signalereignisse übertragen.
Spezifität
Dieser Antikörper weist die Ser465/467-Phosphorylierung von SAMD2 in TGF-beta-stimulierten, nicht aber in unstimulierten HepG2-Zellen nach. Die entsprechenden Ziel-Phosphoserinreste bei alternativ gespleißtem menschlichem SMAD2(deltaexon3) (kurze Isoform) sind pSer435 und pSer437 (UniProt Q15796-2).
Immunogen
Epitop: Phospho-Ser465/467.
KLH-konjugiertes synthetisches Phospho-Peptid, das den Resten rund um Ser465/467 von menschlichem SMAD2 entspricht.
Anwendung
Der Anti-SMAD2-Antikörper (Ser465/467) ist ein Antikörper gegen Phospho-SMAD2 zur Verwendung im Western Blotting.
Forschungskategorie
Epigenetik & Zellkernfunktion
Forschungsunterkategorie
Transkriptionsfaktoren
Qualität
Beurteilt mittels Western Blotting an HepG2-Zellen.
Western-Blot-Analyse: 2,0 µg/ml dieses Antikörpers wiesen die Ser465/467-Phosphorylierung von SAMD2 in 10 µg Lysat von TGF-beta-stimulierten, nicht aber in unstimulierten HepG2-Zellen nach.
Zielbeschreibung
~ 53 kDa 52,31 kDa (lange Isoform) und 48,96 kDa (kurze Isoform, Smad2deltaexon3) berechnet.
Verlinkung
Ersetzt: AB3849
Physikalische Form
Affinitätsgereinigt
Aufgereinigter polyklonaler Kaninchen-Antikörper in Puffer mit 0,1 M Tris-Glycin (pH 7,4), 150 mM NaCl mit 0,05 % Natriumazid.
Lagerung und Haltbarkeit
Bei 2–8 °C 1 Jahr ab Empfangsdatum haltbar.
Sonstige Hinweise
Konzentration: Die Konzentration entnehmen Sie bitte dem chargenspezifischen Datenblatt.
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Ksenia M Yegodayev et al.
Cancers, 12(2) (2020-02-08)
Most head and neck cancer (HNC) patients are resistant to cetuximab, an antibody against the epidermal growth factor receptor. Such therapy resistance is known to be mediated, in part, by stromal cells surrounding the tumor cells; however, the mechanisms underlying
Aditya Prakash Soni et al.
Frontiers in plant science, 13, 922694-922694 (2022-06-18)
The production of recombinant proteins in plant systems is receiving wider attention. Indeed, various plant-produced pharmaceuticals have been shown to be biologically active. However, the production of human growth factors and cytokines in heterologous systems is still challenging because they
Su Jung Oh-Hohenhorst et al.
Cancer gene therapy (2021-01-09)
The outcome of prostate cancer (PCa) patients is highly variable and depends on whether or not distant metastases occur. Multiple chromosomal deletions have been linked to early tumor marker PSA recurrence (biochemical relapse, BCR) after radical prostatectomy (RP), but their
Shannon Romano et al.
Development (Cambridge, England), 147(18) (2020-09-09)
Sex determination and differentiation is a complex process regulated by multiple factors, including factors from the germline or surrounding somatic tissue. In zebrafish, sex-determination involves establishment of a bipotential ovary that undergoes sex-specific differentiation and maintenance to form the functional
Eoin D O'Sullivan et al.
JCI insight, 7(22) (2022-12-13)
Progressive fibrosis and maladaptive organ repair result in significant morbidity and millions of premature deaths annually. Senescent cells accumulate with aging and after injury and are implicated in organ fibrosis, but the mechanisms by which senescence influences repair are poorly