Wichtige Dokumente
AB3271-I
Sigma-Aldrich
Anti-ASCIZ-Antikörper
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonym(e):
ATM interactor, ATM/ATR-substrate CHK2-interacting zinc finger protein, ASCIZ, Zinc finger protein 822
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Aufgereinigt durch
affinity chromatography
Speziesreaktivität
rat, human, mouse
Methode(n)
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... ATMIN(23300)
Allgemeine Beschreibung
ASCIZ ist ein Transkriptionsfaktor, der mit der potenten Kinase ATM interagiert und ihre Aktivität und Stabilität reguliert. ATM ist am bekanntesten wegen ihrer Rolle als apikaler Aktivator der DNA-Schadensantwort bei DNA-Doppelstrangbrüchen (DSB). Nach der Induktion von DSBs mobilisiert ATM eines der umfassendsten Signalnetzwerke, das auf spezifische Stimuli reagiert und eine breite Palette von Zielen direkt oder indirekt modifiziert. ASCIZ spielt eine entscheidende Rolle für das Zellüberleben und auch für die Bildung von RAD51-Foki in Reaktion auf methylierende DNA-Schäden. ASCIZ ist außerdem kritisch für die Entwicklung. Knock-outs sind letal bei E16 und zeigen schwere Entwicklungsdefekte von Organen, darunter ein vollständiges Fehlen der Lunge ähnlich wie bei Mutationen in den Wnt2-2b/ß-Catenin- und FGF10/FGFR2b-Signalwegen. Daher hat ASCIZ eine Doppelfunktion als Effizienzfaktor für die Reparatur von DNA-Schäden wie auch als zentraler Transkriptionsregulator der frühen Lungenentwicklung. ASCIZ ist während G1 in diskreten Foki im Zellkern lokalisiert und wird in normalen und Tumorgeweben ubiquitär exprimiert.
Immunogen
Epitop: Erforderlich für die Bildung von RAD51-Foki
KLH-konjugiertes lineares Peptid, dem für die Bildung von RAD51-Foki erforderlichen humanen ASCIZ entsprechend.
Anwendung
Anti-ASCIZ ist ein Antikörper gegen ASCIZ zur Verwendung in Western Blotting.
Qualität
Beurteilt mittels Western Blot an Gewebelysat von humanem Skelettmuskel.
Western-Blot-Analyse: 0,5 µg/ml dieses Antikörpers wiesen ASCIZ in 10 µg Gewebelysat von humanem Skelettmuskel nach.
Zielbeschreibung
~ 100/120 kDa gemessen. In manchen Lysaten können uncharakterisierte Banden auftreten.
Sonstige Hinweise
Konzentration: Die Konzentration entnehmen Sie bitte dem chargenspezifischen Datenblatt.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Yu Rebecca Miao et al.
The Journal of experimental medicine, 219(9) (2022-07-27)
Disease relapse and treatment-induced immunotoxicity pose significant clinical challenges for patients with hematological cancers. Here, we reveal distinctive requirements for neutralizing TNF receptor ligands APRIL and BAFF and their receptor activity in MM and DLBCL, impacting protein translation and production