Wichtige Dokumente
AB3212-I
Sigma-Aldrich
Anti-Na+/HCO3-Cotransporter-Antikörper
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonym(e):
Electrogenic sodium bicarbonate cotransporter 1, Sodium bicarbonate cotransporter, Na(+)/HCO3(-) cotransporter, Solute carrier family 4 member 4, kNBC1
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Aufgereinigt durch
affinity chromatography
Speziesreaktivität
rat, human
Speziesreaktivität (Voraussage durch Homologie)
rabbit (based on 100% sequence homology)
Methode(n)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... SLC4A4(8671)
Allgemeine Beschreibung
Der elektrogene Natriumbicarbonat-Cotransporter 1 (UniProt Q9Y6R1; auch bekannt als Natriumbicarbonat-Cotransporter, Na(+)/HCO3(-)-Cotransporter, Mitglied 4 der SLC-Transporter-Familie, kNBC1) wird vom SLC4A4-Gen (auch als NBC, NBC1, NBCE1 bekannt) (Gen-ID 8671) in Menschen kodiert. Bicarbonat-(HCO3)-Transporter sind die Hauptregulatoren in pH-Zellen und spielen eine wichtige Rolle beim Säurebasentransport in verschiedenen Geweben. Es gibt vier Typen von HCO3-Transportern, nämlich Cl-/-HCO3-Austauscher, Na+/HCO3-Cotransporter (NBC), einen K+/HCO3-Cotransporter und einen Na+-gesteuerten Cl-/-HCO3-Austauscher. SLC4A4 ist ein Multipass-Membran-NBC mit 10 transmembranen Segmenten, 5 extrazellulären Domänen und 6 intrazellulären Domänen, dessen N- und C-terminalen Enden (jeweils AS 1-468 und AS 987-1079) intrazellulär exponiert sind. Die NBC vermitteln den gekoppelten Transport von Natrium- und Bicarbonat-Ionen in einem stöchiometrischen Verhältnis von 3 zu 1 durch die Plasmamembran. Mehrere Isoformen wurden berichtet infolge einer alternativen Spleißung, darunter das hauptsächlich in den Nieren exprimierte NBCe1-A (kNBC1, kNBC-1; UniProt Q9JI66-2/Ratte und Q9Y6R1-2/Mensch) sowie das im Pankreas und in anderen Geweben exprimierte NBCe1-B (bNBC1, pNBC-1; UniProt Q9JI66-1/Ratte und Q9Y6R1-1/Mensch) und das im Hirn exprimierte NBCe1-C (b2NBC; UniProt Q9JI66-3/Ratte und Q9Y6R1-5/Mensch) .
Spezifität
Eine Reaktion mit allen von UniProt (jeweils Q9JI66 bis Q9Y6R1) berichteten gespleißten Isoformen wird erwartet.
Immunogen
Epitop: Aminosäuren 338-391
GST-markiertes rekombinantes Protein, das den Aminosäuren ab 338-391 des menschlichen Na+/HCO3-Cotransporters entspricht.
Anwendung
Dieser Anti-Na+/HCO3-Cotransporter-Antikörper ist zur Verwendung in Western Blots und Immunzytochemie zum Nachweis von Na+/HCO3-Cotransporter validiert.
Forschungskategorie
Neurowissenschaft
Forschungsunterkategorie
Ionenkanäle und Transporter
Immunhistochemische Analyse: Mit einer repräsentativen Charge in einer Verdünnung von 1:1.000 wurde Na+/HCO3-Cotransporter in menschlichem Großhirn, Nieren- und Bauchspeicheldrüsengewebe nachgewiesen.
Qualität
Beurteilt mittels Western Blot an menschlichem Nierengewebelysat.
Western-Blot-Analyse: 1,0 µg/ml dieses Antikörpers wies Na+/HCO3-Cotransporter in 10 µg menschlichem Nierengewebelysat nach.
Zielbeschreibung
~130 kDa beobachtet. In manchen Lysaten können nicht charakterisierte Banden auftreten.
Physikalische Form
Affinitätsgereinigt
Aufgereinigter polyklonaler Kaninchen-Antikörper in Puffer mit 0,1 M Tris-Glycin (pH-Wert 7,4), 150 mM NaCl mit 0,05 % Natriumazid.
Lagerung und Haltbarkeit
Bei 2–8 °C 1 Jahr ab Empfangsdatum haltbar.
Sonstige Hinweise
Konzentration: Die Konzentration entnehmen Sie bitte dem chargenspezifischen Datenblatt.
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Štefan Baňas et al.
International journal of molecular sciences, 25(7) (2024-04-13)
Kaempferol (KAE) is a natural flavonoid with powerful reactive oxygen species (ROS) scavenging properties and beneficial effects on ex vivo sperm functionality. In this paper, we studied the ability of KAE to prevent or ameliorate structural, functional or oxidative damage
Filip Benko et al.
International journal of molecular sciences, 23(23) (2022-12-12)
Since the molecular similarities and differences among physiological capacitation and cryocapacitation have not been studied in detail, this study was designed to assess the gene and protein expression levels of the Cation channel of sperm (CatSper) 1 and 2, sodium
Štefan Baňas et al.
International journal of molecular sciences, 24(3) (2023-02-12)
Epicatechin (EPC) is a flavonoid belonging to the family of catechins; it has been described as a powerful scavenger of a wide spectrum of reactive oxygen species (ROS) and a modulator of ex vivo sperm vitality. In this study, we
Cary R Boyd-Shiwarski et al.
American journal of physiology. Renal physiology, 318(6), F1341-F1356 (2020-04-14)
We characterized mouse blood pressure and ion transport in the setting of commonly used rodent diets that drive K+ intake to the extremes of deficiency and excess. Male 129S2/Sv mice were fed either K+-deficient, control, high-K+ basic, or high-KCl diets