Merck
Alle Fotos(3)
Key Documents
AB2283
Sigma-Aldrich
Anti-Tbr2-Antikörper
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonym(e):
eomesodermin (Xenopus laevis) homolog, eomesodermin homolog (Xenopus laevis), t box, brain, 2
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Aufgereinigt durch
affinity chromatography
Speziesreaktivität
human, mouse
Methode(n)
immunohistochemistry: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... EOMES(8320)
mouse ... Eomes(13813)
Allgemeine Beschreibung
Tbr2 (ein T-box-Transkriptionsfaktor) gehört zu einer konservierten Proteinfamilie, die eine gemeinsame DNA-Bindungsdomäne, die T-box, aufweisen. T-Box-Gene kodieren Transkriptionsfaktoren, die an der Regulierung von Entwicklungsprozessen beteiligt sind. Trb2 spielt nachweislich eine Rolle bei der Entwicklung des Neokortex und hat eine Funktion im Differenzierungsweg von Radikalglia zu postmitotischem Projektionsneuron.
Spezifität
Dieser Antikörper erkennt Tbr2.
Immunogen
Epitop: Interne Domäne
KLH-konjugiertes lineares Peptid, das Tbr2 der Maus entspricht.
Anwendung
Dieser Anti-Tbr2-Antikörper ist zur Verwendung in IH für den Nachweis von Tbr2 validiert.
Forschungskategorie
Neurowissenschaft
Forschungsunterkategorie
Entwicklungsneurologie
Qualität
Mittels Immunhistochemie in humanem Hirngewebe beurteilt.
Immunhistochemische Analyse: In einer Verdünnung von 1:300 einer früheren Charge wies der Anti-Tbr2-Antikörper Tbr2 in Hirngewebe von Maus und Mensch nach.
Physikalische Form
Affinitätsgereinigt
Aufgereinigter polyklonaler Kaninchenantikörper in Puffer mit 0,1 mol/l Tris-Glycin (pH-Wert 7,4, 150 mM NaCl) mit 0,05 % Natriumazid.
Lagerung und Haltbarkeit
Bei 2–8 °C 1 Jahr ab Empfangsdatum haltbar.
Hinweis zur Analyse
Kontrolle
Humanes Hirngewebe
Sonstige Hinweise
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Dan Xu et al.
PLoS biology, 16(12), e2006613-e2006613 (2018-12-20)
Mutations of WD repeat domain 62 (WDR62) lead to autosomal recessive primary microcephaly (MCPH), and down-regulation of WDR62 expression causes the loss of neural progenitor cells (NPCs). However, how WDR62 is regulated and hence controls neurogenesis and brain size remains
Joanna Yeung et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 36(35), 9057-9069 (2016-09-02)
Pax6 is a prominent gene in brain development. The deletion of Pax6 results in devastated development of eye, olfactory bulb, and cortex. However, it has been reported that the Pax6-null Sey cerebellum only has minor defects involving granule cells despite
Melanie Schoof et al.
Acta neuropathologica communications, 7(1), 199-199 (2019-12-07)
CREB (cyclic AMP response element binding protein) binding protein (CBP, CREBBP) is a ubiquitously expressed transcription coactivator with intrinsic histone acetyltransferase (KAT) activity. Germline mutations within the CBP gene are known to cause Rubinstein-Taybi syndrome (RSTS), a developmental disorder characterized
Teresa Guillamon-Vivancos et al.
Cerebral cortex (New York, N.Y. : 1991), 29(3), 1121-1138 (2018-02-08)
How the variety of neurons that organize into neocortical layers and functional areas arises is a central question in the study of cortical development. While both intrinsic and extrinsic cues are known to influence this process, whether distinct neuronal progenitor
Livia Goto-Silva et al.
BMC developmental biology, 19(1), 3-3 (2019-03-08)
Organoid cultivation in suspension culture requires agitation at low shear stress to allow for nutrient diffusion, which preserves tissue structure. Multiplex systems for organoid cultivation have been proposed, but whether they meet similar shear stress parameters as the regularly used