Wichtige Dokumente
AB2261
Sigma-Aldrich
Anti-Tbr1-Antikörper
from chicken, purified by affinity chromatography
Synonym(e):
T-box, brain, 1
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
chicken
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Aufgereinigt durch
affinity chromatography
Speziesreaktivität
human, mouse, rat
Speziesreaktivität (Voraussage durch Homologie)
opossum (based on 100% sequence homology), horse (based on 100% sequence homology), canine (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology), pig (based on 100% sequence homology)
Methode(n)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
mouse ... Tbr1(21375)
Allgemeine Beschreibung
Das Tbr1-Gen gehört zu einer konservierten Familie von Genen, denen eine bestimmte DNA-Bindungsdomäne, die T-Box, gemeinsam ist. T-Box-Gene kodieren Transkriptionsfaktoren, die an der Regulierung von Entwicklungsprozessen beteiligt sind. Tbr1, ein mutmaßlicher Transkriptionsfaktor, der bekanntermaßen in post-mitotischen Neuronen exprimiert wird, wurde hochgradig exprimiert in glutamatergen kortikalen Neuronen von Frühgeborenen gefunden. Ein ähnliches Protein wurde in Mäusen aufgeschlossen und als kritisch für die frühe kortikale Entwicklung nachgewiesen; es verursacht einen Verlust von Projektionsneuronen in den Riechkolben und im olfaktorischen Kortex. Es wurde festgestellt, dass die C-terminale Region des von Tbr1 abgeleiteten Proteins für die Assoziation mit der Guanylatkinase-Domäne von Kalzium-/Calmodulin-abhängiger Serinproteinkinase erforderlich und ausreichend ist.
Spezifität
Dieser Antikörper erkennt Tbr1.
Immunogen
Epitop: Intern
KLH-konjugiertes lineares Peptid, das Tbr1 der Maus entspricht.
Anwendung
Der Anti-Tbr1-Antikörper ist ein Antikörper gegen Tbr1 zur Verwendung in WB und IH.
Forschungskategorie
Neurowissenschaft
Forschungsunterkategorie
Entwicklungsneurologie
Immunhistochemische Analyse: Eine 1:100-Verdünnung einer früheren Charge wies Tbr1 in Frontalkortexgewebe von Mäusen nach.
Qualität
Beurteilt mittels Western Blot in Hirngewebelysat menschlicher Föten.
Western-Blot-Analyse: 0,025 µg/ml dieses Antikörpers wiesen Tbr1 in 10 µg Hirngewebelysat menschlicher Föten nach.
Zielbeschreibung
~ 68 kDa wird gemessen; der UniProtKB/Swiss-Prot-Eintrag Q64336 (TBR1_MOUSE) gibt jedoch eine Masse von 73,941 kDa an.
Physikalische Form
Affinitätsgereinigt
Aufgereinigter polyklonaler Huhn-Antikörper in Puffer mit 0,1 M Tris-Glycin (pH 7,4, 150 mM NaCl) mit 0,05 % Natriumazid.
Lagerung und Haltbarkeit
Bei 2–8 °C 1 Jahr ab Empfangsdatum haltbar.
Hinweis zur Analyse
Kontrolle
Hirngewebelysat von menschlichen Föten
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Leslie E W LaConte et al.
Human genetics, 137(3), 231-246 (2018-02-11)
Deletion and truncation mutations in the X-linked gene CASK are associated with severe intellectual disability (ID), microcephaly and pontine and cerebellar hypoplasia in girls (MICPCH). The molecular origin of CASK-linked MICPCH is presumed to be due to disruption of the
Livio Oboti et al.
eNeuro, 5(3) (2018-06-19)
Interconnections between the olfactory bulb and the amygdala are a major pathway for triggering strong behavioral responses to a variety of odorants. However, while this broad mapping has been established, the patterns of amygdala feedback connectivity and the influence on
Rachel Larsen et al.
eNeuro, 6(1) (2019-03-15)
GABAergic inhibitory neurons in the prefrontal cortex (PFC) play crucial roles in higher cognitive functions. Despite the link between aberrant development of PFC interneurons and a number of psychiatric disorders, mechanisms underlying the development of these neurons are poorly understood.
Evelyn McClendon et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 37(49), 11912-11929 (2017-11-02)
Preterm infants are at risk for a broad spectrum of neurobehavioral disabilities associated with diffuse disturbances in cortical growth and development. During brain development, subplate neurons (SPNs) are a largely transient population that serves a critical role to establish functional
Shinsuke Shibata et al.
Frontiers in neural circuits, 13, 29-29 (2019-05-28)
Recent improvements in correlative light and electron microscopy (CLEM) technology have led to dramatic improvements in the ability to observe tissues and cells. Fluorescence labeling has been used to visualize the localization of molecules of interest through immunostaining or genetic