AB1936
Anti-Integrin α2 Antibody
serum, Chemicon®
Synonym(e):
CD49b
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
serum
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Speziesreaktivität
chicken, rat, hamster, mouse, human
Hersteller/Markenname
Chemicon®
Methode(n)
ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
radioimmunoassay: suitable
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... ITGA2(3673)
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Zellstruktur
Integrine
ELISA/RIA: 1:1000
Western blot: 1:1000 The antibody has been used to report alpha2 expression in HUVECs during tubule-like structure formation in collagen (Deroanne, 1996). Recognizes ~160kDa alpha 2 subunit
Immunoprecipitation: 5 μL precipitates alpha2/beta1 from 5 x 106 cells.
Immunohistochemistry: 1:500
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Hinweis zur Analyse
Skin (basement membrane), High grade ovarian tumors
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1