Merck
AB1557P
Sigma-Aldrich
Anti-NMDAR2B-Antikörper
Chemicon®, from rabbit
Synonym(e):
N-methyl D-aspartate receptor subtype 2B, N-methyl-D-aspartate receptor subunit 2B, N-methyl-D-aspartate receptor subunit 3, glutamate receptor subunit epsilon-2, glutamate receptor. ionotropic, N-methyl D-aspartate 2B, Glutamate
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Speziesreaktivität
mouse, rat, human
Hersteller/Markenname
Chemicon®
Methode(n)
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Allgemeine Beschreibung
NMDA-Rezeptoren sind eine Klasse ionotroper Glutamatrezeptoren. Der NMDAR-Rezeptor-Kanal ist nachweislich an der Langzeitpotenzierung beteiligt, einer aktivitätsabhängigen Steigerung der Effizienz der synaptischen Übertragung, die vermutlich bestimmten Arten von Gedächtnis und Lernen zugrunde liegt. NMDA-Rezeptorkanäle sind Heteronomere, die aus der zentralen Rezeptor-Untereinheit NMDAR1 (GRIN1) und mindestens 1 der 4 NMDAR2-Untereinheiten bestehen: NMDAR2A (GRIN2A), NMDAR2B (GRIN2B), NMDAR2C (GRIN2C) und NMDAR2D (GRIN2D). GRIN2B ist möglicherweise ein Kandidatengen für die neurodegenerative Störung Dentatorubro-pallidoluysische Atrophie (DRPLA).
Zu den Eigenschaften von NMDAR gehören Modulation durch Glycin, Hemmung durch Zn2+, spannungsabhängige Mg2+ Blockade und hohe Ca2+ Permeabilität. Die Beteiligung von NMDAR am ZNS hat sich zu einem Schwerpunktbereich der Forschung zu neurodegenerativen Erkrankungen wie Morbus Alzheimer wie auch zu Epilepsie und dem ischämischen Absterben von Nervenzellen entwickelt.
Spezifität
NMDAR2B. Starke und spezifische Immunmarkierung der NMDAR2B-Untereinheit (180 kDa) des NMDA-Rezeptors. Keine Reaktivität auf NMDAR2A oder NMDAR2C mittels Western Blot. Eine Immunmarkierung wird durch Präadsorption des Antikörpers mit dem C-terminalen Fusionsprotein, das zur Erzeugung des Antikörpers verwendet wurde, blockiert.
Immunogen
C-terminales Fusionsprotein von NMDAR2B (30 kDa).
Epitop: C-Terminus
Anwendung
Der Anti-NMDAR2B-Antikörper ist ein Antikörper gegen NMDAR2B zur Verwendung in IH, IP und WB.
Forschungskategorie
Neurowissenschaft
Forschungsunterkategorie
Neurotransmitter & Rezeptoren
Immunhistochemie:
In der Immunhistochemie wurde eine Verdünnung im Verhältnis von 1:1.000 bis 1:2.000 einer vorherigen Charge verwendet.
Immunpräzipitation:
3 μl einer früheren Charge dieses Antikörpers fällen mittels Immunpräzipitation (unter geeigneten Bedingungen) sämtliches in 200 μg Rattenhirnlysat enthaltene NMDAR2B quantitativ aus.
Western-Blot-Analyse:
Verdünnung von 1:100–1:2.000 einer früheren Charge (NMDAR2B liegt im Hippocampus in hohen Konzentrationen vor).
Optimale Arbeitsverdünnungen müssen vom Endanwender bestimmt werden.
Zielbeschreibung
180 kDa
Physikalische Form
Aufgereinigter polyklonaler Kaninchen-Antikörper, lyophilisiert aus Ammoniumbicarbonat (5 mM). Es kann auch Restsalz vorhanden sein. Mit 50 μl PBS rekonstituieren. Frei von Konservierungsmitteln.
Format: Aufgereinigt
Immunaffinitätsgereinigt
Lagerung und Haltbarkeit
Bei -20 ºC 1 Jahr ab Empfangsdatum haltbar.
Hinweis zur Analyse
Kontrolle
Hirngewebe, Dendriten von Purkinje-Zellen der Ratte, Hippocampus-Lysat der Ratte, NR2B exprimierende HEK-293-Zellen.
Sonstige Hinweise
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Rechtliche Hinweise
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Empfehlung
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Subunit- and pathway-specific localization of NMDA receptors and scaffolding proteins at ganglion cell synapses in rat retina.
Zhang, J; Diamond, JS
The Journal of Neuroscience null
Proteome profiling of s-nitrosylated synaptosomal proteins by isobaric mass tags.
Teodora Stella Wijasa et al.
Journal of neuroscience methods, 291, 95-100 (2017-08-10)
Tzyy-Nan Huang et al.
Journal of psychiatry & neuroscience : JPN, 42(1), 37-47 (2017-02-25)
Human genetic studies have indicated that mutations in calcium/calmodulin-dependent serine protein kinase (CASK) result in X-linked mental retardation and autism-spectrum disorders. We aimed to establish a mouse model to study how Cask regulates mental ability. Because Cask encodes a multidomain
Josette S Lindahl et al.
Neuropsychopharmacology : official publication of the American College of Neuropsychopharmacology, 29(11), 2065-2073 (2004-05-13)
Phencyclidine (PCP) is a noncompetitive antagonist of the N-methyl-D-aspartate (NMDA) glutamate receptor subtype. It produces transient psychoses in normal individuals and exacerbates psychoses in schizophrenics. When administered to rodents, PCP elicits stereotypic behaviors including unrelenting head swaying, hyperlocomotion, and social
Distinct perisynaptic and synaptic localization of NMDA and AMPA receptors on ganglion cells in rat retina.
Zhang, J; Diamond, JS
The Journal of Comparative Neurology null