Merck
AB1555P
Sigma-Aldrich
Anti-NMDAR2A-Antikörper
Chemicon®, from rabbit
Synonym(e):
N-methyl D-aspartate receptor subtype 2A, N-methyl-D-aspartate receptor subunit 2A, NMDA receptor subtype 2A, glutamate receptor, ionotropic, N-methyl D-aspartate 2A
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Aufgereinigt durch
affinity chromatography
Speziesreaktivität
rat, human, mouse, fish
Hersteller/Markenname
Chemicon®
Methode(n)
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... GRIN2A(2903)
Allgemeine Beschreibung
NMDA (N-Methyl-D-aspartat)-Rezeptoren sind eine Klasse ionotroper Glutamatrezeptoren. Der NMDAR-Kanal ist nachweislich an der Langzeitpotenzierung beteiligt, einer aktivitätsabhängigen Steigerung der Effizienz der synaptischen Übertragung, die vermutlich bestimmten Arten von Gedächtnis und Lernen zugrunde liegt. NMDA-Rezeptorkanäle sind Heteronomere, die aus der zentralen Rezeptor-Untereinheit NMDAR1 (GRIN1) und mindestens 1 der 4 NMDAR2-Untereinheiten bestehen: NMDAR2A (GRIN2A), NMDAR2B (GRIN2B), NMDAR2C (GRIN2C) und NMDAR2D (GRIN2D).
Spezifität
NMDAR2A. Erkennt mittels Western Blot eine 180-kDa-Bande in Gehirnmembranen der Ratte. Reagiert nicht mit NMDAR2B oder NMDAR2C. Eine Immunmarkierung wird durch Präadsorption des Antikörpers mit dem Immunogen blockiert.
Immunogen
C-terminales Fusionsprotein von NMDAR2A der Ratte, AS 1253-1391.
Epitop: C-Terminus
Anwendung
Der Anti-NMDAR2A-Antikörper ist ein Antikörper gegen NMDAR2A zur Verwendung in IH, IP und WB.
Forschungskategorie
Neurowissenschaft
Forschungsunterkategorie
Neurotransmitter & Rezeptoren
Immunpräzipitation:
3 μg einer früheren Charge wurden verwendet, um (unter geeigneten Bedingungen) sämtliches NMDAR2A in 200 μg Rattenhirn mittels Immunpräzipitation quantitativ auszufällen.
Immunhistochemie:
Eine frühere Charge dieses Antikörpers wurde mit einer Verdünnung von 1:1.000 bis 1:2.000 verwendet.
Optimale Arbeitsverdünnungen müssen vom Endanwender bestimmt werden.
Qualität
Routinemäßig mittels Western Blot an Hirnmikrosomenlysat der Ratte beurteilt.
Western-Blot-Analyse: Eine 1:500 Verdünnung dieser Charge detektierte NMDAR2A in 10 μg Hirnmikrosomenlysat der Ratte.
Zielbeschreibung
180 kDa
Physikalische Form
Aufgereinigter polyklonaler Kaninchen-Antikörper; aufgrund der Lyophilisierung aus Ammoniumbicarbonat (5 mM) kann auch Restsalz vorhanden sein. Mit 50 μl PBS rekonstituieren. Enthält keine Konservierungsmittel.
Immunaffinitätsgereinigt
Lagerung und Haltbarkeit
Das lyophilisierte Material ist bei -20 °C 1 Jahr ab Empfangsdatum stabil. Nach der Rekonstitution bei -20 °C in unverdünnten Aliquoten bis zu 6 Monate haltbar.
Empfehlungen zur Handhabung:
Das Fläschchen nach dem ersten Auftauen und vor dem Entfernen der Kappe zentrifugieren und die Lösung vorsichtig mischen. In Mikrozentrifugenröhrchen aliquotieren und bei -20 °C aufbewahren. Wiederholte Einfrier-/Auftauzyklen sind zu vermeiden, da sie das IgG beschädigen und die Produktleistung beeinträchtigen können.
Hinweis zur Analyse
Kontrolle
NMDAR2A ist im Hippocampus in hohen Konzentrationen vorhanden.
Sonstige Hinweise
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Rechtliche Hinweise
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Empfehlung
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Co-Application of Corticosterone and Growth Hormone Upregulates NR2B Protein and Increases the NR2B:NR2A Ratio and Synaptic Transmission in the Hippocampus.
Mahmoud, GS; Amer, AS
Sultan Qaboos University medical journal null
Jennifer D Cooke et al.
Psychopharmacology, 231(23), 4429-4441 (2014-05-02)
Monoamine reuptake inhibitors can stimulate expression of brain-derived neurotrophic factor (BDNF) and alter long-term potentiation (LTP), a widely used model for the synaptic mechanisms that underlie memory formation. BDNF expression is upregulated during LTP, and BDNF in turn positively modulates
Clàudia Cerveró et al.
Neurotherapeutics : the journal of the American Society for Experimental NeuroTherapeutics, 13(1), 198-216 (2015-11-20)
Spinal muscular atrophy (SMA) is a genetic neuromuscular disorder characterized by spinal and brainstem motor neuron (MN) loss and skeletal muscle paralysis. Currently, there is no effective treatment other than supportive care to ameliorate the quality of life of patients
Caroline Corbel et al.
Neural development, 10, 20-20 (2015-09-19)
N-methyl-D-aspartate receptors (NMDARs) are a subtype of ionotropic glutamate receptors and are expressed throughout the central nervous system (CNS). Their activity is required for excitatory synaptic transmission, the developmental refinement of neural circuits and for the expression of many forms
Darin Edwards et al.
ACS biomaterials science & engineering, 3(12), 3525-3533 (2017-12-19)
Microelectrode arrays (MEAs) are innovative tools used to perform electrophysiological experiments for the study of electrical activity and connectivity in populations of neurons from dissociated cultures. Reliance upon neurons derived from embryonic tissue is a common limitation of neuronal/MEA hybrid