AB1225
Anti-Ovalbumin Antibody, Egg white
About This Item
Empfohlene Produkte
Antikörperform
purified antibody
Qualitätsniveau
Klon
polyclonal
Speziesreaktivität
rabbit, chicken
Konzentration
(Please refer to the Certificate of Analysis for the lot-specific concentration.)
Methode(n)
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
UniProt-Hinterlegungsnummer
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Anwendung
Immunohistochemistry: 1:300-1:2,000
ELISA: 1:3,000-1:12,000 when assayed against 1 μg of Ovalbumin in a standard Indirect ELISA
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Haftungsausschluss
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable