Wichtige Dokumente
AB1076
Sigma-Aldrich
Anti-Phospho-ILK (Ser246)-Antikörper
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonym(e):
integrin-linked kinase, 59 kDa serine/threonine-protein kinase
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Klon:
polyclonal
application:
IF
WB
Speziesreaktivität:
human, rat, mouse
Methode(n):
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
citations:
8
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Aufgereinigt durch
affinity chromatography
Speziesreaktivität
human, rat, mouse
Speziesreaktivität (Voraussage durch Homologie)
ox (based on 100% sequence homology)
Methode(n)
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
phosphorylation (pSer246)
Angaben zum Gen
human ... ILK(3611)
Allgemeine Beschreibung
ILK (Integrin-verknüpfte Kinase) ist eine intrazelluläre Ser/Thr-Kinase mit vier Ankyrin-ähnlichen Repetitionen. Es ist bekannt, dass es bei der extrazellulären Matrix-vermittelten Signalisierung eine sehr wichtige Rolle spielt. ILK assoziiert sowohl mit β-Integrinen als auch mit vielen anderen mit fokaler Adhäsion assoziierten Proteinen. In diesem Zusammenhang ist ILK auch an der Zelladhäsion und Zellmigration beteiligt. Die Kinaseaktivität scheint nach der Integrinaktivierung reduziert zus ein, und die Überexpression von p59 ILK hellmt die zelluläre Adhäsion an Integrinsubstrate. ILK wurde auch mit der epethelial-mesenchymalen Transition (EMT) in Verbindung gebracht, was auf TGF-β1-induzierte Smad-abhängige Weise erfolgte (Li, 2003). Die forcierte Expression von ILK induziert die Expression von MMP-2 (Matrix-Metalloprotease 2) und fördert die Zellmigratin und Zellinvasion (Li, 2003).
Spezifität
Dieser Antikörper erkennt ILK bei Phosphorylierung an Ser246.
Immunogen
An KLH konjugiertes lineares Peptid, das an Ser246 phosphoryliertem menschlichem ILK entspricht.
Epitop: Phosphoryliertes Ser246
Anwendung
Dieser Anti-phospho- ILK-(Ser246)-Antikörper ist für die Verwendung in WB WB validiert und wird für den Nachweis von phospho- ILK (Ser246) eingesetzt.
Forschungskategorie
Zellstruktur
Forschungsunterkategorie
Zytoskelettale Signalübertragung
Immunfluoreszenz-Analyse: Eine frühere Charge wurde von einem unabhängigen Labor in BT549-Brustkrebszellen verwendet. (Dr. Shoukat Dedhar, BC Cancer Research Centre, Vancouver, BC, Canada.)
Qualität
Beurteilt mittels Western Blot in HeLa-Zelllysat.
Western-Blot-Analyse: 0,1 µg/ml dieses Antikörpers wies ILK in 10 µg HeLa-Zelllysat nach.
Zielbeschreibung
~54 kDa gemessen
Physikalische Form
Affinitätsgereinigt
Aufgereinigter polyklonaler Kaninchenantikörper in Puffer mit 0,1 mol/l Tris-Glycin (pH-Wert 7,4); 150 mmol/l NaCl mit 0,05 % Natriumazid.
Lagerung und Haltbarkeit
Bei 2–8 °C ab Empfangsdatum 1 Jahr haltbar.
Hinweis zur Analyse
Kontrolle
HeLa-Zelllysat
Sonstige Hinweise
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Matthew P Keasey et al.
Journal of cell science, 131(3) (2017-12-10)
We defined how blood-derived vitronectin (VTN) rapidly and potently activates leukemia inhibitory factor (LIF) and pro-inflammatory interleukin 6 (IL-6) in vitro and after vascular injury in the brain. Treatment with VTN (but not fibrinogen, fibronectin, laminin-111 or collagen-I) substantially increased
Monoranjan Boro et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 199(5), 1660-1671 (2017-07-26)
Inflammation is an extensively concerted process that confers protection to the host encountering immune insult. The major inflammatory mediators include IL-1 family members, such as IL-1β, and the functional activation of such molecules is arbitrated by their regulated cleavage brought
Victoria L Stefanelli et al.
Matrix biology : journal of the International Society for Matrix Biology, 82, 86-104 (2019-04-21)
The extracellular matrix (ECM) microenvironment is increasingly implicated in the instruction of pathologically relevant cell behaviors, from aberrant transdifferentation to invasion and beyond. Indeed, pathologic ECMs possess a panoply of alterations that provide deleterious instructions to resident cells. Here we
Sebastian Lickert et al.
Science advances, 8(10), eabj8331-eabj8331 (2022-03-12)
Platelets interact with multiple adhesion proteins during thrombogenesis, yet little is known about their ability to assemble fibronectin matrix. In vitro three-dimensional superresolution microscopy complemented by biophysical and biochemical methods revealed fundamental insights into how platelet contractility drives fibronectin fibrillogenesis.
Jamie L Marshall et al.
Human molecular genetics, 21(20), 4378-4393 (2012-07-17)
Sarcospan (SSPN) is a core component of the major adhesion complexes in skeletal muscle, the dystrophin- and utrophin (Utr)-glycoprotein complexes (DGC and UGC). We performed a rigorous analysis of SSPN-null mice and discovered that loss of SSPN decreased DGC and