AB1033
Anti-Aggrecan Antibody
CHEMICON®, rabbit polyclonal
Synonym(e):
GAG beta Domain
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
Anti-Versican-Antikörper, a.a. 1360-1439 Maus-Versican, Chemicon®, from rabbit
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Speziesreaktivität
mouse
Hersteller/Markenname
Chemicon®
Methode(n)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... ACAN(176)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Western Blot: 0,5 μg/ml
Immunpräzipitation:
Optimale Arbeitsverdünnungen müssen vom Anwender bestimmt werden.
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Hinweis zur Analyse
Immunhistochemie Positivkontrolle: Umliegendes Knorpelgewebe Western Blot Positivkontrolle: Insgesamt 13 Tage Mausembryonen
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable