Merck
AAWG047S6
Millipore
S-Pak Filter 0,8 µm, 47mm, weiß, mit Netzaufdruck
mixed cellulose esters (MCE), pore size 0.8 μm, filter diam. 47 mm, white gridded membranes for microbiological analysis of beverages
Synonym(e):
S-Pak® Membranfilter, Membranfilter, semipermeable Membranen
About This Item
UNSPSC-Code:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
Materialien
gridded filter
mixed cellulose esters (MCE)
white filter
Agentur
ISO 7704
Sterilität
sterile; ethylene oxide treated
Leistungsmerkmale
easily wetted with water
Hersteller/Markenname
S-Pak®
Filterdurchm.
47 mm
Porengröße
0.8 μm pore size
Aufnahme
sample type beverage(s)
sample type wine
sample type bottled water
sample type sport drink
sample(s) (environmental)
sample type soft drink
sample type pharmaceutical(s)
sample type cider
sample type beer
sample type food(s)
sample type cosmetics
Anwendung(en)
bioburden testing
clinical
cosmetics
environmental
food and beverages
industrial qc
pharmaceutical
Kompatibilität
for use with Microfil® Filtration Unit
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
S-Pak-Membranfilter bestehen aus Cellulosemischestern (MCE) mit einer Porengröße von 0,8 μm, sind weiß, mit Netzaufdruck und weisen einen Durchmesser von 47 mm auf. Diese sterilen, gebrauchsfertigen, individuell verpackten Filter sind leicht ohne Toxizität und hydrophobe Flecken zu handhaben. Diese Filter werden häufig für die Rückgewinnung von Bakterien und anderen Mikroorganismen aus Getränken, Wasser und der Umwelt verwendet.
Anwendung
Membranfiltrationsmethode für die mikrobiologische Analyse von Getränken wie Wasser, Wein, Bier und Sportgetränke.
Verpackung
Individuell versiegelt, mit blauem Trennpapier, steril
Rechtliche Hinweise
MICROFIL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
S-PAK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1
Lagerklassenschlüssel
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3