A009-M
NovaSeptum® Bag rack for manifold unit
9-port holder TC 64 for NAC-A, NAC-D, NAC-I, NAC-S
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41104105
eCl@ss:
36101790
Empfohlene Produkte
Materialien
stainless steel
Qualitätsniveau
Kanülengröße
2.0 mm
Sterilität
sterile
Produktlinie
NovaSeptum®
Hersteller/Markenname
NovaSeptum®
Höhe
260–460 mm
Länge
250 mm
Breite
280 mm
Gewicht
0.5 kg
Anwendung(en)
sterile sampling
Kompatibilität
for use with 9-port Holder TC 64
Allgemeine Beschreibung
Device Configuration: Mehrfachprobennahme
Rechtliche Hinweise
NOVASEPTUM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany