Merck
705039
Sigma-Aldrich
2-Morpholinopyridin-3-Boronsäure
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C9H13BN2O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
208.02
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Form
solid
Qualitätsniveau
mp (Schmelzpunkt)
90-94 °C
Funktionelle Gruppe
ether
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
OB(O)c1cccnc1N2CCOCC2
InChI
1S/C9H13BN2O3/c13-10(14)8-2-1-3-11-9(8)12-4-6-15-7-5-12/h1-3,13-14H,4-7H2
InChIKey
SWDPLAALYQOCHB-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
May contain varying amounts of anhydride
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)