Wichtige Dokumente
8.53103
Sigma-Aldrich
Boc-D-Lys(2-Cl-Z)-OH
(cryst) Novabiochem®
Synonym(e):
N-α-t.-Boc-N-ε-2-chloro-CBZ-D-lysine
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C19H27ClN2O6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
414.88
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352209
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Produktlinie
Novabiochem®
Assay
≥98% (TLC)
Form
powder
Eignung der Reaktion
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
Hersteller/Markenname
Novabiochem®
Anwendung(en)
peptide synthesis
Funktionelle Gruppe
amine
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Clc1c(cccc1)COC(=O)NCCCC[C@@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(=O)O
InChI
1S/C19H27ClN2O6/c1-19(2,3)28-18(26)22-15(16(23)24)10-6-7-11-21-17(25)27-12-13-8-4-5-9-14(13)20/h4-5,8-9,15H,6-7,10-12H2,1-3H3,(H,21,25)(H,22,26)(H,23,24)/t15-/m1/s1
InChIKey
ATUMDPHEFWGCJF-OAHLLOKOSA-N
Allgemeine Beschreibung
Standard building block for introduction of D-lysine amino-acid residues by Boc SPPS.
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Boc SPPS
Verlinkung
Replaces: 04-13-0046
Hinweis zur Analyse
Farbe (visuell): weiß bis schwach gelb bis beige
Aussehen der Substanz (visuell): Pulver
Identität (IR): entspricht
Optische Drehung α 25/D (c=2% in DMF): +7.5 - +12.5 °
Reinheit (DC(011A)): ≥ 98 %
Reinheit (DC(0811)): ≥ 98 %
Löslichkeit (1 mmol in 2 ml DMF): klar löslich
DC-Bedingungen gemäß den Angaben unseres Hauptkataloges
Rechtliche Hinweise
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2