8.52267
Fmoc-hArg(Pbf)-OH
Novabiochem®
Synonym(e):
N-α-Fmoc-N G-(2,2,4,6,7-pentamethyldihydrobenzofuran-5-sulfonyl)-L-homoarginine
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Produktlinie
Novabiochem®
Assay
≥95.0% (HPLC)
≥97% (TLC)
Form
powder
Eignung der Reaktion
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Hersteller/Markenname
Novabiochem®
Anwendung(en)
peptide synthesis
Funktionelle Gruppe
Fmoc
Lagertemp.
15-25°C
SMILES String
[S](=O)(=O)(\N=C(\NCCCC[C@H](NC(=O)OCC3c4c(cccc4)c5c3cccc5)C(=O)O)/N)c1c(c2c(c(c1C)C)OC(C2)(C)C)C
InChIKey
DOGZBRBJANHMLA-LJAQVGFWSA-N
Allgemeine Beschreibung
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Fmoc SPPS
Hinweis zur Analyse
Aussehen der Substanz (visuell): Pulver
Identität (IR): entspricht
Optische Drehung α 25/D (c=1 in DMF): -7.0 - -3.0 °
Reinheit (DC(157B)): ≥ 97 %
Gehalt (HPLC, Fl.%): ≥ 95.0 % (a/a)
Löslichkeit (1 mmol in 2 ml DMF): klar löslich
DC-Bedingungen gemäß den Angaben unseres Hauptkataloges
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable