8.52211
Fmoc-His(Mtt)-OH
Novabiochem®
Synonym(e):
N-α-Fmoc-N-im-methyltrityl-L-histidine
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Produktlinie
Novabiochem®
Assay
≥94.0% (acidimetric)
≥98% (TLC)
≥98.0% (HPLC)
Form
powder
Eignung der Reaktion
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Hersteller/Markenname
Novabiochem®
Anwendung(en)
peptide synthesis
Funktionelle Gruppe
Fmoc
Lagertemp.
15-25°C
SMILES String
[n]4(cnc(c4)C[C@H](NC(=O)OCC5c6c(cccc6)c7c5cccc7)C(=O)O)C(c3ccc(cc3)C)(c2ccccc2)c1ccccc1
InChI
1S/C41H35N3O4/c1-28-20-22-31(23-21-28)41(29-12-4-2-5-13-29,30-14-6-3-7-15-30)44-25-32(42-27-44)24-38(39(45)46)43-40(47)48-26-37-35-18-10-8-16-33(35)34-17-9-11-19-36(34)37/h2-23,25,27,37-38H,24,26H2,1H3,(H,43,47)(H,45,46)/t38-/m0/s1
InChIKey
MNOCIIYDYLYWEU-LHEWISCISA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Fmoc SPPS
Literature references
[1] K. Barlos, et al. (1991) Tetrahedron Lett., 32, 475.
Verlinkung
Hinweis zur Analyse
Aussehen der Substanz (visuell): Pulver
Identität (IR): entspricht
Enantiomerenreinheit: ≥ 99.5 % (a/a)
Reinheit (DC(011A)): ≥ 98 %
Reinheit (DC(0811)): ≥ 98 %
Gehalt (HPLC, Fl.%): ≥ 98.0 % (a/a)
Löslichkeit (1 mmol in 2 ml DMF): klar löslich
Gehalt (acidimetrisch): ≥ 94.0 %
Wasser (K. F.): ≤ 5.0 %
DC-Bedingungen gemäß den Angaben unseres Hauptkataloges
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable