8.52185
Fmoc-Asn(Trt)-Ser(psiMe,Mepro)-OH
Novabiochem®
Synonym(e):
Fmoc-Asn(Trt)-Ser(psiMe,Mepro)-OH
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Produktlinie
Novabiochem®
Assay
≥95% (TLC)
≥97.0% (HPLC)
Form
powder
Eignung der Reaktion
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Hersteller/Markenname
Novabiochem®
Anwendung(en)
peptide synthesis
Funktionelle Gruppe
hydroxyl
Lagertemp.
2-8°C
InChI
1S/C44H41N3O7/c1-43(2)47(38(28-54-43)41(50)51)40(49)37(45-42(52)53-27-36-34-24-14-12-22-32(34)33-23-13-15-25-35(33)36)26-39(48)46-44(29-16-6-3-7-17-29,30-18-8-4-9-19-30)31-20-10-5-11-21-31/h3-25,36-38H,26-28H2,1-2H3,(H,45,52)(H,46,48)(H,50,51)
InChIKey
CURRWEJPHUVJFC-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Fmoc SPPS
Overcoming Aggregation in Fmoc SPPS
Verlinkung
Hinweis zur Analyse
Aussehen der Substanz (visuell): Pulver
Identität (IR): entspricht
Optische Drehung α 25/D (c=1 in Methanol): -31.0 - -26.0 °
Reinheit (DC(157A)): ≥ 95 %
Reinheit (DC(CMA2)): ≥ 95 %
Gehalt (HPLC, Fl.%): ≥ 97.0 % (a/a)
Acetat (IC): ≤ 0.1 %
Ethylacetat (HS-GC): ≤ 2.0 %
DC-Bedingungen gemäß den Angaben unseres Hauptkataloges
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable