Wichtige Dokumente
8.52149
Sigma-Aldrich
Fmoc-D-Pro-OH
≥99.0% (HPLC), for peptide synthesis, Novabiochem®
Synonym(e):
N-α-Fmoc-D-proline
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C20H19NO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
337.37
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352209
NACRES:
NA.22
product name
Fmoc-D-Pro-OH, Novabiochem®
Qualitätsniveau
Produktlinie
Novabiochem®
Assay
≥93.0% (acidimetric)
≥98% (TLC)
≥99.0% (HPLC)
Form
powder
Eignung der Reaktion
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Hersteller/Markenname
Novabiochem®
Anwendung(en)
peptide synthesis
Funktionelle Gruppe
Fmoc
Lagertemp.
2-30°C
InChI
1S/C20H19NO4/c22-19(23)18-10-5-11-21(18)20(24)25-12-17-15-8-3-1-6-13(15)14-7-2-4-9-16(14)17/h1-4,6-9,17-18H,5,10-12H2,(H,22,23)/t18-/m1/s1
InChIKey
ZPGDWQNBZYOZTI-GOSISDBHSA-N
Allgemeine Beschreibung
Standard building block of introduction of D-proline amino-acid residues by Fmoc SPPS
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Fmoc SPPS
Verlinkung
Replaces: 04-13-1031
Hinweis zur Analyse
Farbe (visuell): weiß bis schwach gelb bis beige
Aussehen der Substanz (visuell): Pulver
Identität (IR): entspricht
Enantiomerenreinheit: ≥ 99.5 % (a/a)
Reinheit (DC(011A)): ≥ 98 %
Reinheit (DC(0811)): ≥ 98 %
Gehalt (HPLC, Fl.%): ≥ 99.0 % (a/a)
Löslichkeit (1 mmol in 2 ml DMF): klar löslich
Gehalt (acidimetrisch): ≥ 93.0 %
Wasser (K. F.): ≤ 6.00 %
DC-Bedingungen gemäß den Angaben unseres Hauptkataloges
Rechtliche Hinweise
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable