Merck
8.52010
Sigma-Aldrich
Fmoc-Ile-OH
Novabiochem®
Synonym(e):
N-α-Fmoc-L-isoleucine
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C21H23NO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
353.41
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352209
EG-Index-Nummer:
276-255-9
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Produktlinie
Novabiochem®
Assay
≥98% (TLC)
≥98.0% (acidimetric)
≥99.0% (HPLC)
Form
powder
Eignung der Reaktion
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Hersteller/Markenname
Novabiochem®
mp (Schmelzpunkt)
143-145 °C
Anwendung(en)
peptide synthesis
Funktionelle Gruppe
Fmoc
Lagertemp.
2-30°C
InChI
1S/C21H23NO4/c1-3-13(2)19(20(23)24)22-21(25)26-12-18-16-10-6-4-8-14(16)15-9-5-7-11-17(15)18/h4-11,13,18-19H,3,12H2,1-2H3,(H,22,25)(H,23,24)/p-1/t13-,19+/m1/s1
InChIKey
QXVFEIPAZSXRGM-YJYMSZOUSA-M
Allgemeine Beschreibung
High purity Fmoc-protected amino acid for research and process production of peptides, with very low levels of dipeptide, free-amino acids and acetic acid impurities.
Standard building block for introduction of isoleucine amino-acid residues by Fmoc SPPS
Associated Protocols and Technical Articles
Fmoc-amino acids for Peptide Production
Cleavage and Deprotection Protocols for Fmoc SPPS
Anwendung
  • Total synthesis of teixobactin: This article describes the challenges and strategies in synthesizing teixobactin, a promising new antibiotic, highlighting the role of Fmoc-Ile-OH in the synthesis process (Jin et al., 2016).
  • Synthesis and structure–activity relationship studies of teixobactin analogues: Discusses the synthesis of teixobactin analogues using Fmoc-Ile-OH, providing insights into developing more effective antibiotics (Wu et al., 2017).
Verlinkung
Replaces: 04-12-1024
Hinweis zur Analyse
Farbe (visuell): weiß bis fast weiß
Aussehen der Substanz (visuell): Pulver
Farbzahl (0,5 M in DMF): ≤ 150 Hazen
Identität (IR): entspricht
Enantiomerenreinheit: ≥ 99.7 % (a/a)
Reinheit (HPLC): ≥ 99.0 % (a/a)
Fmoc-ß-Ala-OH (HPLC): ≤ 0.1 % (a/a)
Fmoc-ß-Ala-Ile-OH (HPLC): ≤ 0.1 % (a/a)
Fmoc-Ile-Ile-OH (HPLC): ≤ 0.1 % (a/a)
Fmoc-Leu-OH (GC): ≤ 0.1 % (a/a)
Gehalt an freier Aminosäure (GC): ≤ 0.2 %
Reinheit (DC(011A)): ≥ 98 %
Reinheit (DC(0811)): ≥ 98 %
Löslichkeit (25 mmol in 50 ml DMF): klar löslich
Gehalt (acidimetrisch): ≥ 98.0 %
Wasser (K. F.): ≤ 2.0 %
Ethylacetat (HS-GC): ≤ 0.5 %
Acetat (IC): ≤ 0.02 %
DC-Bedingungen gemäß den Angaben unseres Hauptkataloges
Rechtliche Hinweise
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3