Merck
8.52115
Sigma-Aldrich
Fmoc-Asp(OtBu)-(Dmb)Gly-OH
≥98% (TLC), for peptide synthesis, Novabiochem®
Synonym(e):
N-α-Fmoc-β-O-t.-butyl-L-aspartyl-N-α-(2,4-dimethoxybenzyl)-glycine
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C34H38N2O9
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
618.67
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352209
NACRES:
NA.22
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Produktbezeichnung
Fmoc-Asp(OtBu)-(Dmb)Gly-OH, Novabiochem®
Qualitätsniveau
Produktlinie
Novabiochem®
Assay
≥90.0% (acidimetric)
≥97.0% (HPLC)
≥98% (TLC)
Form
powder
Eignung der Reaktion
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Hersteller/Markenname
Novabiochem®
Anwendung(en)
peptide synthesis
Funktionelle Gruppe
Fmoc
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
N([C@@H](CC(=O)O)C(=O)N(Cc4c(cc(cc4)OC)OC)CC(=O)OC(C)(C)C)C(=O)OCC1c2c(cccc2)c3c1cccc3
InChI
1S/C34H38N2O9/c1-34(2,3)45-31(39)19-36(18-21-14-15-22(42-4)16-29(21)43-5)32(40)28(17-30(37)38)35-33(41)44-20-27-25-12-8-6-10-23(25)24-11-7-9-13-26(24)27/h6-16,27-28H,17-20H2,1-5H3,(H,35,41)(H,37,38)/t28-/m0/s1
InChIKey
JWWOZAAYQXZHGO-NDEPHWFRSA-N
Allgemeine Beschreibung
Fmoc-Aaa-(Dmb)Gly-OH dipeptides offer the same benefits as pseudoproline dipeptides in Fmoc SPPS but for peptide sequences containing Gly. They are extremely easy to use. Standard coupling methods like PyBOP® /DIPEA or DIPCDI/HOBt can be used for their introduction. Removal of the Dmb group and regeneration of the glycine residue occurs during the course of standard TFA-mediated cleavage reaction. This derivative also completely inhibits aspartimide formation.
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Fmoc SPPS
Overcoming Aggregation in Fmoc SPPS
Verlinkung
Replaces: 04-12-1282
Hinweis zur Analyse
Farbe (visuell): weiß bis schwach gelb bis beige
Aussehen der Substanz (visuell): Pulver
Identität (IR): entspricht
Optische Drehung α 25/D (c=1 in Methanol): -24.0 - -20.0 °
Reinheit (DC(157A)): ≥ 98 %
Gehalt (HPLC, Fl.%): ≥ 97.0 % (a/a)
Löslichkeit (1 mmol in 2 ml DMF): klar löslich
Gehalt (acidimetrisch): ≥ 90.0 %
Wasser (K. F.): ≤ 1.50 %
DC-Bedingungen gemäß den Angaben unseres Hauptkataloges
Rechtliche Hinweise
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
PyBOP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable