8.51066
mono-Fmoc 1,6-diaminohexane hydrochloride
Novabiochem®
Synonym(e):
Fmoc-NH(CH 2) 6NH 2 · HCl
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Produktlinie
Novabiochem®
Assay
≥98% (TLC)
Form
powder
Eignung der Reaktion
reagent type: spacer
Hersteller/Markenname
Novabiochem®
Anwendung(en)
peptide synthesis
Funktionelle Gruppe
Fmoc
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[Cl-].[N+H3]CCCCCCNC(=O)OCC1c2c(cccc2)c3c1cccc3
InChI
1S/C21H26N2O2.ClH/c22-13-7-1-2-8-14-23-21(24)25-15-20-18-11-5-3-9-16(18)17-10-4-6-12-19(17)20;/h3-6,9-12,20H,1-2,7-8,13-15,22H2,(H,23,24);1H
InChIKey
SKDQIWLYPJOUMY-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Verlinkung
Hinweis zur Analyse
Aussehen der Substanz (visuell): Pulver
Identität (IR): entspricht
Reinheit (DC(CMA2)): ≥ 98 %
DC-Bedingungen gemäß den Angaben unseres Hauptkataloges
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable