8.51030
5(6)-Carboxytetramethylrhodamin
Novabiochem®
Synonym(e):
5(6)-Carboxytetramethylrhodamin, 5(6)-TAMRA
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Produktlinie
Novabiochem®
Assay
≥95.0% (HPLC)
≥97% (TLC)
Form
powder
Eignung der Reaktion
reagent type: fluorescent-labelling reagent
Hersteller/Markenname
Novabiochem®
mp (Schmelzpunkt)
>300 °C
Anwendung(en)
peptide synthesis
Lagertemp.
2-8°C
InChI
1S/2C25H22N2O5.2ClH/c1-26(2)15-6-9-18-21(12-15)32-22-13-16(27(3)4)7-10-19(22)23(18)20-11-14(24(28)29)5-8-17(20)25(30)31;1-26(2)14-8-10-16-20(12-14)32-21-13-15(27(3)4)9-11-17(21)22(16)23-18(24(28)29)6-5-7-19(23)25(30)31;;/h2*5-13H,1-4H3,(H-,28,29,30,31);2*1H
InChIKey
HMIPWWWHTRTUAD-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Zugehörige Protokolle und technische Artikel
Chromogene Markierung von synthetischen Peptiden
Verlinkung
Hinweis zur Analyse
Aussehen der Substanz (visuell): Pulver
Identität (IR): entspricht
Reinheit (TLC(011C)): ≥ 97 %
Gehalt (HPLC, Fl.%): ≥ 95,0 %(a/a)
Informationen über die Lösungsmittelsysteme für TLC von Novabiochem® Produkten finden Sie hier.
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable