8.42116
1,3-Dimethylbarbitursäure
for synthesis
Synonym(e):
1,3-Dimethylbarbitursäure
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Form
solid
Wirksamkeit
1780 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH-Wert
2.5 (20 °C, 100 g/L in H2O, slurry)
mp (Schmelzpunkt)
120-124 °C
Löslichkeit
60 g/L
Schüttdichte
500 kg/m3
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
N1(C(=O)N(C(=O)CC1=O)C)C
InChI
1S/C6H8N2O3/c1-7-4(9)3-5(10)8(2)6(7)11/h3H2,1-2H3
InChIKey
VVSASNKOFCZVES-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable