8.41817
Tri(o-tolyl)-phosphine
for synthesis
Synonym(e):
Tri(o-tolyl)-phosphine
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥97.0% (HPLC)
Form
solid
Eignung der Reaktion
reagent type: ligand
bp
238 °C/15 hPa
mp (Schmelzpunkt)
124-127 °C
Funktionelle Gruppe
phosphine
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
P(c3c(cccc3)C)(c2c(cccc2)C)c1c(cccc1)C
InChI
1S/C21H21P/c1-16-10-4-7-13-19(16)22(20-14-8-5-11-17(20)2)21-15-9-6-12-18(21)3/h4-15H,1-3H3
InChIKey
COIOYMYWGDAQPM-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Hinweis zur Analyse
Schmelzbereich (unterer Wert): ≥ 124 °C
Schmelzbereich (oberer Wert): ≤ 127 °C
Identität (IR): entspricht
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable