8.41456
DL-Camphor
for synthesis
Synonym(e):
DL-Camphor
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdruck
1.2 hPa ( 20 °C)
Qualitätsniveau
Assay
≥95.0% (GC)
Form
solid
Selbstzündungstemp.
460 °C
Wirksamkeit
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
Expl.-Gr.
0.6-4.5 % (v/v)
bp
205 °C/1013 hPa
mp (Schmelzpunkt)
180 °C
Übergangstemp.
flash point 66 °C
Löslichkeit
1.5 g/L
Dichte
0.99 g/cm3 at 20 °C
Schüttdichte
800 kg/m3
Lagertemp.
2-30°C
InChI
1S/C10H16O/c1-9(2)7-4-5-10(9,3)8(11)6-7/h7H,4-6H2,1-3H3
InChIKey
DSSYKIVIOFKYAU-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Schmelzbereich (unterer Wert): ≥ 170 °C
Schmelzbereich (oberer Wert): ≤ 176 °C
Identität (IR): entspricht
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 2 Inhalation
Lagerklassenschlüssel
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
147.9 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
64.4 °C - closed cup