Wichtige Dokumente
8.41439
Sigma-Aldrich
2,4-Dichlorophenyl isocyanate
for synthesis
Synonym(e):
Isocyansäure-2,4-dichlorphenylester
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C7H3Cl2NO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
188.01
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352101
EG-Index-Nummer:
220-040-4
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Assay
≥97.0% (GC)
Form
crystals
bp
80 °C/1 hPa
mp (Schmelzpunkt)
58-61 °C
InChI
1S/C7H3Cl2NO/c8-5-1-2-7(10-4-11)6(9)3-5/h1-3H
InChIKey
OLBJNSPBWLCTOT-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Gehalt (GC, Fl.%): ≥ 97.0 % (a/a)
Schmelzbereich (unterer Wert): ≥ 58 °C
Schmelzbereich (oberer Wert): ≤ 61 °C
Identität (IR): entspricht
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3