Wichtige Dokumente
241563
4-Bromphenylisocyanat
99%
Synonym(e):
1-Bromo-4-isocyanatobenzene, p-Bromocarbanil, p-Bromophenyl isocyanate
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
99%
bp
158 °C/14 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
42-44 °C (lit.)
Löslichkeit
diethyl ether: very slightly soluble
Funktionelle Gruppe
bromo
isocyanate
SMILES String
Brc1ccc(cc1)N=C=O
InChI
1S/C7H4BrNO/c8-6-1-3-7(4-2-6)9-5-10/h1-4H
InChIKey
CZQIJQFTRGDODI-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
228.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
109 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?