Wichtige Dokumente
8.41262
Sigma-Aldrich
3,5-Dichloro-2-hydroxybenzenesulfonic acid sodium salt
for synthesis
Synonym(e):
3,5-Dichloro-2-hydroxybenzenesulfonic acid sodium salt
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H3Cl2NaO4S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
265.05
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352107
EG-Index-Nummer:
259-416-8
NACRES:
NA.22
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualitätsniveau
Form
powder
pH-Wert
7 (20 °C, 53 g/L in H2O)
mp (Schmelzpunkt)
>300 °C
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
[Na+].[S](=O)(=O)(O)c1c(c(cc(c1)Cl)Cl)O
InChI
1S/C6H4Cl2O4S.Na/c7-3-1-4(8)6(9)5(2-3)13(10,11)12;/h1-2,9H,(H,10,11,12);/q;+1
InChIKey
NMWCVZCSJHJYFW-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Gehalt (aus Na): ≥ 98.0 %
Identität (IR): entspricht
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable